Learn More
BAMB-4, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Description
BAMB-4(ITPKA-IN-C14) is a new membrane-permeable inhibitor against inositol-1,4,5-trisphosphate-3-kinase A((ITPKA) with IC50 of 37 μM in ADP-Glo Assay.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | BAMB-4 |
| Forme physique | Solid |
| CAS | 891025-25-5 |
| Couleur | Off-White |
| Quantité | 5 mg |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C15H12N2O2 |
| À utiliser avec (application) | Cancer-Kinase/protease |
| Synonyme | ITPKA-IN-C14 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : ≥ 40 mg/mL (158.56 mM) |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.