Learn More
Bambuterol hydrochloride, MedChemExpress
Description
Bambuterol hydrochloride ((±)-Bambuterol hydrochloride
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Bambuterol hydrochloride |
| CAS | 81732-46-9 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C18H30ClN3O5 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | (±)-Bambuterol hydrochloride KWD-2183 hydrochloride |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 120 mg/mL (297.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2.4 mg/mL (5.94 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(C1=CC(OC(N(C)C)=O)=CC(OC(N(C)C)=O)=C1)CNC(C)(C)C.[H]Cl |
| Poids moléculaire (g/mol) | 403.9 |
| Afficher plus |