Learn More
Chlorhydrate de bambuterol, TRC
Code produit 30133846
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30133846 100 mg 100mg
17931425 25 mg 25mg
17911075 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30133846 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB117500100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81732-46-9
Formule moléculaire C18 H29 N3 O5 . Cl H
Poids moléculaire (g/mol) 403.9
Synonyme Carbamic acid, dimethyl-, 5-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-1,3-phenylene ester, monohydrochloride (9CI), Bambec, Bambuterol hydrochloride, KWD 2183
Nom IUPAC [3-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyéthyle]-5-(diméthylcarbamoyloxy)phényle] N,N-diméthylcarbamate ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(OC(=O)N(C)C)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bambuterol hydrochloride
Quantité 100 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H29N3O5.ClH/c1-18(2,3)19-11-15(22)12-8-13(25-16(23)20(4)5)10-14(9-12)26-17(24)21(6)7;/h8-10,15,19,22H,11H2,1-7H3;1H
Poids de la formule 403.1874