Learn More
Chlorhydrate de monocarbamate de bambuterol, TRC
Code produit 30132975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
50 mg
Conditionnement:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132975 50 mg 50mg
17970605 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30132975 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB11751550MG
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81732-52-7
Formule moléculaire C15 H24 N2 O4 . H Cl
Poids moléculaire (g/mol) 332.82
Synonyme Carbamic acid, dimethyl-, 3-[2-[(1,1-dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyphenyl ester, monohydrochloride (9CI), Bambuterol monocarbamate hydrochloride, 3-[(1RS)-2-[(1,1-Dimethylethyl)amino]-1-hydroxyethyl]-5-hydroxyphenyl dimethylcarbamate hydrochloride
Nom IUPAC [3-[2-(tert-butylamino)-1-hydroxyéthyle]-5-hydroxyphényl] N,N-diméthylcarbamate ; Chlorhydrate
SMILES Cl.CN(C)C(=O)Oc1cc(O)cc(c1)C(O)CNC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Bambuterol Monocarbamate Hydrochloride
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C15H24N2O4.ClH/c1-15(2,3)16-9-13(19)10-6-11(18)8-12(7-10)21-14(20)17(4)5;/h6-8,13,16,18-19H,9H2,1-5H3;1H
Poids de la formule 332.1503