Learn More
Invitrogen™ Processeur automatisé de transfert Western Bandmate™
Description
L’appareil automatisé pour transfert western blot Bandmate est un instrument pour paillasse qui lance automatiquement les étapes pratiques du traitement par transfert western blot : le blocage, le lavage et les incubations d’anticorps. Le processeur Bandmate ne nécessite pas de réactifs spéciaux et est programmable. Un effort minimal est donc nécessaire pour la configuration et le traitement de vos transferts.
Caractéristiques du processeur automatisé de transfert Western Bandmate :
• Étapes d’incubation et de lavage des anticorps entièrement automatisées
• N’utilisez que 5 ml d’anticorps pour vos transferts mini ou 7,5 ml pour vos transferts midi
• Les anticorps primaires et secondaires sont récupérables
• Traitez de 1 à 4 transferts mini ou 1 à 2 transferts midi simultanément
• Étapes du protocole et paramètres ajustables et faciles à modifier
-Volumes de distribution de 10 à 150 ml jusqu’à 10 répétitions par étape
-Vitesses d’oscillation de 5 à 40 cycles par minute
-Durée d’incubation / d’oscillation de 1 min à 96 heures
-Étape de rinçage programmable en option
• Prêt à l’emploi, ne nécessite pas de réactifs spécialisés
• Plateaux de traitement et de collecte faciles à retirer et à nettoyer
• Des plateaux ou accessoires de rechange supplémentaires peuvent être commandés séparément
Fonctionnement
Les solutions d’anticorps sont préparées et chargées dans des tubes pour réactifs Bandmate, puis un protocole personnalisé préprogrammé ou stocké en mémoire est choisi depuis l’interface à pavé tactile. Le tampon de lavage préparé est conservé à part dans un flacon. Après le démarrage du programme, toutes les étapes de traitement sont exécutées de manière synchronisée sans aucune autre intervention nécessaire : procédez simplement à la configuration et vaquez à vos occupations.
Au fur et à mesure que le protocole se déroule, les fonds des tubes pour réactifs Bandmate sont perforés pour délivrer des anticorps aux plateaux de traitement. Après incubation, les anticorps passent dans les tubes de récupération des anticorps pour être réutilisés lors de futures expériences, si besoin. Grâce à ce système de distribution unique, l’anticorps ne traverse pas la tubulure fixe, minimisant ainsi la contamination croisée potentielle.
Résultat cohérent à partir de faibles volumes d’anticorps
La durée précise des étapes d’incubation du processeur Bandmate et la distribution du volume de réactif uniforme permettent de produire des résultats cohérents de transfert à transfert et de personne à personne. L’appareil de traitement Bandmate assure un mouvement d’oscillation constant pendant l’incubation et les étapes de lavage. Le mouvement d’oscillation associé aux plateaux d’incubation incurvés uniques permet de réduire au minimum les volumes d’anticorps requis. Des volumes d’anticorps de 3,5 ml et 5 ml seulement peuvent être utilisés, respectivement, pour les transferts mini et les transferts midi. En outre, le processeur Bandmate peut être configuré pour fonctionner à température ambiante ou dans une chambre froide pendant la nuit. Pour plus de commodité, le tampon de lavage final est maintenu dans le plateau de traitement et le mouvement d’oscillation est maintenu afin que les transferts restent saturés et prêts pour l’étape de détection.
Le processeur Bandmate est livré avec tout le nécessaire pour traiter jusqu’à quatre transferts mini ou deux transferts midi en même temps. Les seuls consommables requis sont les tubes pour réactifs Bandmate, changés avec chaque expérience de traitement.
Specifications
Specifications
| Couleur | Blanc |
| Description | Processeur automatisé de transfert Western BandmateTM InvitrogenTM |
| À utiliser avec (application) | Transfert western |
| À utiliser avec (équipement) | Accessoires Bandmate |
| Compatibilité avec les membranes | Nitrate de cellulose, PVDF |
| Gamme de produits | Bandmate |
| Cadence | 4 transferts mini, 2 transferts midi |
| Type | Dispositif Western |
| Plage d’humidité | 5-90 % pour les températures 4-40°C |
| Comprend | Instrument, flacon pour tampon, 2 plateaux de déchets, 2 plateaux pour entonnoir, 2 plateaux pour mini transferts, 2 plateaux pour midi transferts, 2 couvercles de plateau, cordon d’alimentation, 40 tubes de réactif, 8 tubes coniques, Guide de référence rapide |
| Show More |