Learn More
Invitrogen™ Couvercle de plateau de lot Bandmate™
Code produit 17145822 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 couvercle de plateau
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17145822 1 couvercle de plateau 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17145822 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BW0050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    164.72€ / 1 pièces
    Économisez 67.28€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Le couvercle du plateau de lot de bandmate est un couvercle de rechange spécialement conçu pour une utilisation avec les plateaux d’incubation mini et midi de processeur de lot Western automatisé de bandmate
Ce couvercle de plateau est nécessaire pour protéger les transferts et les réactifs pendant le traitement par transfert Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Description Couvercle de plateau de bandmate
À utiliser avec (application) Transfert western
À utiliser avec (équipement) Processeur automatisé de transfert Western Bandmate™ Invitrogen™
Gamme de produits Bandmate
Type Couvercle de plateau
Quantité 1 couvercle de plateau
Conditions d’expédition conditions ambiantes
Dimensions (L x l x H) 21 cm x 12,7 cm x 0,953 cm
Poids 0,091 kg
Poids (impériale) 3,2 oz
Poids (métrique) 0,091 kg