Description
Ce plateau d’entonnoir est nécessaire pour l’entonnoir de la solution d’anticorps aux tubes de récupération d’anticorps et pour la direction du tampon usagé vers les plateaux de déchets pendant le traitement par transfert Western.
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| Description | Plateau d’entonnoir pour bandmate |
| À utiliser avec (application) | Transfert western |
| À utiliser avec (équipement) | Processeur automatisé de transfert Western Bandmate™ Invitrogen™ |
| Gamme de produits | Bandmate |
| Type | Bac en entonnoir |
| Quantité | 1 plateaux |
| Conditions d’expédition | conditions ambiantes |
| Dimensions (L x l x H) | 25,65 cm x 21,59 cm x 6,05 cm |
| Poids | 0,227 kg |
| Afficher plus |