Learn More
Invitrogen™ Plateaux de lots Midi Bandmate™
Code produit 17165822 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 plateaux
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17165822 2 plateaux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17165822 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BW0070
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    232.00€
    164.72€ / 2 pièces
    Économisez 67.28€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Les plateaux de lot Midi bandmate sont des plateaux de remplacement spécialement conçus pour une utilisation avec le processeur de lot Western automatisé bandmate.
Chaque plateau de transfert peut prendre en charge le traitement d’un transfert de taille midi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Description Plateaux de lots Midi bandmate
À utiliser avec (application) Transfert western
À utiliser avec (équipement) Processeur automatisé de transfert Western Bandmate™ Invitrogen™
Gamme de produits Bandmate
Type Plateau de transfert
Quantité 2 plateaux
Conditions d’expédition conditions ambiantes
Dimensions (L x l x H) 19,05 cm x 15,24 cm x 9,525 cm
Poids 0,181 kg
Poids (impériale) 6,38 oz
Poids (métrique) 0,181 kg