Learn More
Invitrogen™ Mini plateaux de lot Bandmate™
Code produit 17155822 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 plateaux
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17155822 2 plateaux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17155822 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BW0060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    164.01€ / 2 pièces
    Économisez 66.99€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Les mini plateaux de lot bandmate sont des plateaux de rechange spécialement conçus pour une utilisation avec le processeur automatisé de lot Western bandmate.
Chaque plateau de transfert peut prendre en charge le traitement simultané de deux mini-lots.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Description Mini plateaux de lot bandmate
À utiliser avec (application) Transfert western
À utiliser avec (équipement) Processeur automatisé de transfert Western Bandmate™ Invitrogen™
Gamme de produits Bandmate
Type Plateau de transfert
Quantité 2 plateaux
Conditions d’expédition conditions ambiantes
Dimensions (L x l x H) 19,05 cm x 15,24 cm x 9,525 cm
Poids 0,181 kg
Poids (impériale) 6,38 oz
Poids (métrique) 0,181 kg