Learn More
Invitrogen™ Tubes de réactif Bandmate™
Code produit 17103319 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 tubes
500 tubes
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17103319 100 tubes 100 pièces
17193309 500 tubes 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17103319 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BW020X5
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les tubes de réactif Bandmate sont spécialement conçus pour être utilisés avec le processeur de transfert Western automatisé Bandmate.
Les tubes sont nécessaires pour distribuer des anticorps primaires et secondaires dans les plateaux d’incubation mini et midi Bandmate pendant la procédure de traitement automatisée par transfert western. Deux tubes de réactif sont nécessaires pour chaque transfert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparents
Description Tubes pour réactifs Bandmate, boîte de 100
À utiliser avec (application) Transfert western
À utiliser avec (équipement) Processeur automatisé pour transferts Western Blot Invitrogen™ Bandmate™
Gamme de produits Bandmate
Type Tube de réactif
Quantité 100 tubes