Description
Les tubes sont nécessaires pour distribuer des anticorps primaires et secondaires dans les plateaux d’incubation mini et midi Bandmate pendant la procédure de traitement automatisée par transfert western. Deux tubes de réactif sont nécessaires pour chaque transfert.
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparents |
| Description | Tubes pour réactifs Bandmate, boîte de 500 |
| À utiliser avec (application) | Transfert western |
| À utiliser avec (équipement) | Processeur automatisé pour transferts Western Blot Invitrogen™ Bandmate™ |
| Gamme de produits | Bandmate |
| Type | Tube de réactif |
| Quantité | 500 tubes |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |