Learn More
Invitrogen™ Bac à déchets Bandmate™
Code produit 17125822 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 plateaux
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17125822 1 plateaux 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17125822 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur BW0030
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    364.00€
    258.44€ / 1 pièces
    Économisez 105.56€
    29% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Le bac à déchets de bandmate est un plateau de remplacement spécialement conçu pour une utilisation avec le processeur automatisé de transfert Western de bandmate.
Ce bac à déchets est nécessaire pour capturer les déchets générés lors du traitement par transfert Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Description Bac à déchets de bandmate
À utiliser avec (application) Transfert western
À utiliser avec (équipement) Processeur automatisé de transfert Western Bandmate™ Invitrogen™
Gamme de produits Bandmate
Type Bac à déchets
Quantité 1 plateaux
Conditions d’expédition conditions ambiantes
Dimensions (L x l x H) 38,1 cm x 1,588 cm x 10,16 cm
Poids 0,5 kg
Poids (impériale) 18 oz
Poids (métrique) 0,5 kg