Learn More
Baohuoside I, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Baohuoside I |
| CAS | 113558-15-9 |
| Formule moléculaire | C27 H30 O10 |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-, 4H-1-Benzopyran-4-one, 3-[(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-butenyl)- (9CI), 3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-5,7-dihydroxy-2-(4-methoxyphenyl)-8-(3-methyl-2-buten-1-yl)-4H-1-benzopyran-4-one, Baohuoside 1, Baohuoside I, Baohuside I, Icariin II, Icariside II |
| Formule InChI | InChI=1S/C27H30O10/c1-12(2)5-10-16-17(28)11-18(29)19-21(31)26(37-27-23(33)22(32)20(30)13(3)35-27)24(36-25(16)19)14-6-8-15(34-4)9-7-14/h5-9,11,13,20,22-23,27-30,32-33H,10H2,1-4H3/t13-,20-,22+,23+,27-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc(cc1)C2=C(O[C@@H]3O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)c4c(O)cc(O)c(CC=C(C)C)c4O2 |
| Nom IUPAC | 5,7-dihidroxi-2-(4-metoxifenil)-8-(3-metilbut-2-enil)-3-[(2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-metiloxan-2-il]oxicromen-4-ona |
| Poids moléculaire (g/mol) | 514.52 |
| Poids de la formule | 514.1839 |