Learn More
BAPTA-TMFM (> 85%), TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-[2-[2-[2-[Bis(2-methoxy-2-oxoethyl)amino]-5-formylphenoxy] |
| CAS | 96315-11-6 |
| Formule moléculaire | C28 H34 N2 O11 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | Bapta-Tmfm |
| Formule InChI | InChI=1S/C28H34N2O11/c1-19-6-8-21(29(14-25(32)36-2)15-26(33)37-3)23(12-19)40-10-11-41-24-13-20(18-31)7-9-22(24)30(16-27(34)38-4)17-28(35)39-5/h6-9,12-13,18H,10-11,14-17H2,1-5H3 |
| SMILES | COC(=O)CN(CC(=O)OC)c1ccc(C)cc1OCCOc2cc(C=O)ccc2N(CC(=O)OC)CC(=O)OC |
| Nom IUPAC | 2-[2-[2-[2-[bis(2-méthoxy-2-oxoéthyl)amino]-5-formylphenoxy]éthoxy]-N-(2-méthoxy-2-oxoéthyl)-4-méthylanilino]acétate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 574.58 |
| Poids de la formule | 574.2163 |