Learn More
Tocris Bioscience™ BAPTA
GREENER_CHOICE
Code produit. 18024482
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
Code produit. 18024482
Marque: Tocris Bioscience™ 2786/100
Selective calcium chelator
Selective calcium chelator.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau BAPTA
CAS 85233-19-8
Quantité 100 mg
Formule moléculaire C22H24N2O10
Poids de la formule 476.23
Numéro MDL MFCD00036255
Pureté >95%
Poids moléculaire 476.44
Clé InChI FTEDXVNDVHYDQW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CN(CC(O)=O)C1=CC=CC=C1OCCOC1=CC=CC=C1N(CC(O)=O)CC(O)=O
Nom IUPAC 2-{[2-(2-{2-[bis(carboxymethyl)amino]phenoxy}ethoxy)phenyl](carboxymethyl)amino}acetic acid
Poids moléculaire (g/mol) 476.44