Learn More
Masterflex™ Coudes d’adaptateur de tuyau NTP mâle cannelé
Code produit 15385696 Tous les produits Masterflex Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
15385696 Polypropylène 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15385696 Fournisseur Masterflex™ Code fournisseur 4061069
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Idéal pour les applications à basse pression
  • Ces raccords cannelés économiques permettent de connecter facilement des circuits d’écoulement sans utiliser d’outils.
  • Il vous suffit de glisser votre tubulure ou tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint sécurisé.
  • Idéal pour les applications à basse pression.
  • Résistant aux produits chimiques.
  • Disponibles en plusieurs tailles, matériaux et configurations.
Spécification
Description Raccord x NPT(M)
Matériau Polypropylène
Méthode de stérilisation Oxyde d’éthylène, rayons gamma
Type de produit Adaptateurs coudés pour tuyau NTP mâle cannelé, PP naturel, 3/4 in NPT x 3/4 in