Learn More
Masterflex™ Connecteur en Y, cannelé, polypropylène
Description
Le connecteur en Y Cole-Parmer™, cannelé, en polypropylène, est un raccord simple et économique à utiliser avec une tubulure flexible dans les applications à basse pression.
- Idéal pour :
- Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie/fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments.
- Conçu pour un assemblage rapide et facile avec tubulure flexible
- Disponibles en plusieurs tailles de cannelure, longueurs et largeurs de raccord
Spécification
Spécification
| Matériau | Polypropylène |
| À utiliser avec | Tubulure de 1/16 po de dia. int. |
| À utiliser avec (application) | Applications à basse pression.Produits pharmaceutiques, laboratoire, industrie / fabrication, échantillonnage de l’eau, transformation des aliments |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Gamme de produits | Raccords de tubulures |
| Taille de la tubulure | 1/16 po de dia. int. |
| Tuyau cannelé | 1/16 po, 1/16 po, 1/16 po |
| Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène, rayons gamma |
| Forme | Y |
| Couleur | Concluant |
| Afficher plus |