Learn More
Saint Gobain Life Sciences Outil pour main BarbLock™
Code produit 30040257
Change view
Click to view available options
Gamme de produits:
187 Series
252 Series
500 Series
Série 125
Série 250
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Gamme de produits unitSize
30040257 252 Series 1 pièce
30040264 Série 125 1 pièce
30040266 187 Series 1 pièce
30040253 Série 250 1 pièce
30040236 500 Series 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30040257 Fournisseur Saint Gobain Life Sciences Code fournisseur BLT135252
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
BarbLock™ Outil manuel avec mâchoire et poignée en acier inoxydable pour l'installation BarbLock™ fixations aux tubes.
BarbLock™ Les dispositifs de retenue ultra-sécurisés représentent la conception la plus avancée, idéale pour les systèmes de transfert de liquides ou de gaz délicats. Ils sont devenus la norme dans de nombreux secteurs car ils permettent de résoudre les problèmes inhérents aux voies de fuite dans les applications sensibles et exigeantes. Ils ne nécessitent ni adhésifs ni solvants et sont disponibles dans des matériaux haute température pour les environnements exigeants sur le plan thermique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Gamme de produits 252 Series
Type de produit Pince pour tubulure