Learn More
Saint Gobain Life Sciences Outil pour main BarbLock™
Description
BarbLock™ Les dispositifs de retenue ultra-sécurisés représentent la conception la plus avancée, idéale pour les systèmes de transfert de liquides ou de gaz délicats. Ils sont devenus la norme dans de nombreux secteurs car ils permettent de résoudre les problèmes inhérents aux voies de fuite dans les applications sensibles et exigeantes. Ils ne nécessitent ni adhésifs ni solvants et sont disponibles dans des matériaux haute température pour les environnements exigeants sur le plan thermique.
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Série 125 |
| Type de produit | Pince pour tubulure |