Learn More
Saint Gobain Life Sciences BarbLock™ polypropylène
Code produit 30040261
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
0,125 mm
0,187 mm
0,250 mm
0,375 mm
0,500 mm
0,625 mm
0,750 mm
Diamètre (métrique) externe:
0,250 mm
0,312 mm
0,437 mm
0,625 mm
0,750 mm
0,875 mm
1,062 mm
1,125 mm
Conditionnement:
25 pièces
250 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Diamètre (métrique) externe unitSize
30040261 0,125 mm 0,250 mm 250 pièces
30040235 0,187 mm 0,312 mm 250 pièces
30040233 0,250 mm 0,437 mm 250 pièces
30040259 0,250 mm 0,625 mm 250 pièces
30040262 0,375 mm 0,625 mm 250 pièces
30040237 0,375 mm 0,750 mm 250 pièces
30040242 0,500 mm 0,750 mm 250 pièces
30040232 0,500 mm 0,875 mm 250 pièces
30040254 0,625 mm 1,125 mm 25 pièces
30040244 0,750 mm 1,062 mm 25 pièces
30040241 0,750 mm - 25 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30040261 Supplier Saint Gobain Life Sciences Supplier No. BL135125
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
BarbLock™ Dispositifs de rétention ultra-sécurisés - conception avancée avec une vision à 360°° sertissage radial derrière la barbe et 360° de compression directement au-dessus de l'arête de la barbe.
En ce qui concerne la fixation des tubes et tuyaux flexibles sur les raccords cannelés, BarbLock™ Les dispositifs de retenue sont devenus la norme dans de nombreux secteurs industriels car ils résolvent les problèmes inhérents de fuite dans les applications sensibles et exigeantes. Ce dispositif de retenue n'utilise ni adhésifs ni solvants, est idéal pour les systèmes de transfert de liquides ou de gaz délicats, et son montage est rapide et facile, ce qui permet de gagner un temps précieux. Le dispositif de retenue standard est une unité en deux parties (manchon et pince), tandis que le dispositif de retenue monobloc en aluminium combine le manchon et la pince et peut être chargé automatiquement dans l'assemblage.
  • Remplace les colliers de serrage et les pinces traditionnelles, peu fiables et sujets aux fuites.
  • Compatible avec tous les matériaux de tubes flexibles
  • Fournit une vue à 360°° sertissage radial derrière la barbe
  • Fournitures 360° compression sur la barbe et rétention dynamique complète
  • Élimine le collage au solvant, le collage aux ultraviolets et les adhésifs toxiques
  • Fabriqué avec du polypropylène haute performance ou de la résine PVDF qui est USP Conforme à la classe VI
  • Rapide et simple d’utilisation :
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Autoclavable Non autoclavable
Diamètre (métrique) interne 0,125 mm
Matériau Polypropylène
Diamètre (métrique) externe 0,250 mm
Couleur Bleu
Type de produit Retenedor de tubo