Learn More
Corning™ Flacons cryogéniques à codes-barres
Code produit 15595719 Tous les produits Corning Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Code-barres:
1D
2D
Type de filetage:
Externe
Filetage externe
Interne
Conditionnement:
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Code-barres Type de filetage Conditionnement
15595719 2D Interne 500 pièces
15505729 2D Filetage externe 500 pièces
15515729 1D Interne 500 pièces
15545729 1D Externe 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15595719 Fournisseur Corning™ Code fournisseur 8670
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00€
    584.34€ / 500 pièces
    Économisez 45.66€
    7% de réduction
En stock
Pour le stockage des échantillons biologiques et composés dans des flacons étiquetés à des températures cryogéniques. Les flacons cryogéniques à code-barres Corning™ possèdent un code-barres unique validé qui ne risque pas de s’effacer ni de se déco
  • En PP
  • Joint étanche pour l’intégrité du stockage
  • Flacons et bouchons autoclavables pouvant être restérilisés
  • Codes-barres 1D et 2D uniques et caractères lisibles par l'homme
  • Cavité en forme d’étoile dans le bouchon et compatibilité avec l’équipement de débouchage
  • La base à verrouillage stabilise les tubes pour une manipulation automatisée
  • Graduations et zone d’écriture pour utilisation manuelle également
  • Chaque tube est vérifié pour la clarté et la lisibilité du code 2D
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur de bouchon Orange
Couleur Naturel
Stérilité Stérile
Volume (métrique) 2 mL
À utiliser avec (application) Biologie cellulaire, banque de cellules, cryoconservation de composés
Nbre par carton 500
Nb par paquet 50
Type de filetage Interne
Type de base Rond, autostable
Code-barres 2D
Matériau du bouchon Polyéthylène