Learn More
Equip Labo™ Paillasses nues
Code produit 12567716
Change view
Click to view available options
Profondeur (métrique):
600 mm
750 mm
Largeur (métrique):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Type de la partie supérieure:
Grès extrudé blanc
Grès étiré
Klinker
Mélamine blanche
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Profondeur (métrique) Largeur (métrique) Type de la partie supérieure unitSize
12567716 600 mm 120 cm Mélamine blanche 1 pièce
12658832 600 mm 600 mm Mélamine blanche -
12565736 600 mm 900 mm Grès extrudé blanc 1 pièce
12668832 600 mm 900 mm Mélamine blanche -
12516496 600 mm 150 cm Grès extrudé blanc -
12536486 600 mm 180 cm Mélamine blanche -
12579026 750 mm 900 mm Mélamine blanche 1 pièce
12527806 750 mm 900 mm Grès extrudé blanc -
12625592 750 mm 120 cm Mélamine blanche -
12536696 750 mm 120 cm Grès étiré -
12615592 750 mm 150 cm Mélamine blanche -
12678832 750 mm 180 cm Mélamine blanche 1 pièce
12546486 750 mm 600 mm Mélamine blanche -
12564416 750 mm 180 cm Klinker -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 12567716 Fournisseur Equip Labo™ Code fournisseur 8023
  • Paillasse sèche hauteur 90cm
  • Charge maximale 130kg
  • Conforme aux normes AFNOR 15201
  • Piètement métallique 30 x 30mm, avec revêtement époxy blanc cuit au four résistant aux chocs
  • Pieds avec vérin réglable
  • Bandeau de façade en mélaminé bleu
  • Bandeau de cache-fluide en mélaminé blanc
  • Dosseret-tablette en mélaminé hydrofuge blanc, chant bleu, épaisseur 19mm, profondeur 150mm, hauteur 220mm, pouvant recevoir les robinetteries et prises électriques
  • Paillasse sèche revêtement stratifié
  • Résistante aux:
  • Contraintes thermiques jusqu'à 180°C
  • Produits domestiques courants
  • Chocs et UV
  • Paillasse stratifiée
  • Inclus prête à monter
Spécification
Type de produit Paillasse
Profondeur (métrique) d’étagère 150 mm
Profondeur (métrique) 600 mm
Dimensions (P x L x H) 600 x 1200 x 900 mm
Hauteur (métrique) 900 mm
Capacité de charge (métrique) 130 kg
Type de la partie supérieure Mélamine blanche
Garantie 12 mois
Largeur (métrique) 120 cm