Learn More
- Home
- Products
- Mobilier
- Bureaux et tables
- Paillasses et tables de laboratoire
- Equip Labo™ Paillasses nues
Equip Labo™ Paillasses nues
Code produit 12678832
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (métrique):
600 mm
750 mm
Largeur (métrique):
600 mm
900 mm
120 cm
150 cm
180 cm
Type de la partie supérieure:
Grès extrudé blanc
Grès étiré
Klinker
Mélamine blanche
Conditionnement:
1 pièce
14 product options available for selection
| Code produit | Profondeur (métrique) | Largeur (métrique) | Type de la partie supérieure | Conditionnement |
|---|---|---|---|---|
| 12678832 | 750 mm | 180 cm | Mélamine blanche | 1 pièce |
| 12658832 | 600 mm | 600 mm | Mélamine blanche | - |
| 12565736 | 600 mm | 900 mm | Grès extrudé blanc | 1 pièce |
| 12668832 | 600 mm | 900 mm | Mélamine blanche | - |
| 12567716 | 600 mm | 120 cm | Mélamine blanche | 1 pièce |
| 12516496 | 600 mm | 150 cm | Grès extrudé blanc | - |
| 12536486 | 600 mm | 180 cm | Mélamine blanche | - |
| 12579026 | 750 mm | 900 mm | Mélamine blanche | 1 pièce |
| 12527806 | 750 mm | 900 mm | Grès extrudé blanc | - |
| 12625592 | 750 mm | 120 cm | Mélamine blanche | - |
| 12536696 | 750 mm | 120 cm | Grès étiré | - |
| 12615592 | 750 mm | 150 cm | Mélamine blanche | - |
| 12546486 | 750 mm | 600 mm | Mélamine blanche | - |
| 12564416 | 750 mm | 180 cm | Klinker | - |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
12678832
Fournisseur
Equip Labo™
Code fournisseur
8097
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 18-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Paillasse |
| Profondeur (métrique) d’étagère | 150 mm |
| Profondeur (métrique) | 750 mm |
| Dimensions (P x L x H) | 750 x 1800 x 900 mm |
| Hauteur (métrique) | 900 mm |
| Capacité de charge (métrique) | 130 kg |
| Type de la partie supérieure | Mélamine blanche |
| Garantie | 12 mois |
| Largeur (métrique) | 180 cm |