Learn More
Baricitinib, MedChemExpress
Description
Baricitinib (LY3009104
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Baricitinib |
| CAS | 1187594-09-7 |
| Couleur | Blanc |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C16H17N7O2S |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | LY3009104 INCB028050 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 25 mg/mL (67.31 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | N#CCC1(N2N=CC(C3=C4C(NC=C4)=NC=N3)=C2)CN(S(=O)(CC)=O)C1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 371.42 |
| Afficher plus |