Learn More
Baricitinib, TRC
Code produit 30132783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132783 50 mg 50mg
18041150 10 mg 10mg
18060930 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132783 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB11869050MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1187594-09-7
Formule moléculaire C16 H17 N7 O2 S
Poids moléculaire (g/mol) 371.42
Nom IUPAC 2-[1-éthylsulfonyl-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-4-yl)pyrazol-1-yl]azétidine-3-yl]acétonitrile
SMILES CCS(=O)(=O)N1CC(CC#N)(C1)n2cc(cn2)c3ncnc4[nH]ccc34
Spécification
Nom chimique ou matériau Baricitinib
Quantité 50 mg
Synonyme 3-Azetidineacetonitrile, 1-(ethylsulfonyl)-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-, 1-(Ethylsulfonyl)-3-[4-(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)-1H-pyrazol-1-yl]-3-azetidineacetonitrile, Baricitinib, INCB 028050, INCB 28050, LY 3009104, Olumiant
Formule InChI InChI=1S/C16H17N7O2S/c1-2-26(24,25)22-9-16(10-22,4-5-17)23-8-12(7-21-23)14-13-3-6-18-15(13)20-11-19-14/h3,6-8,11H,2,4,9-10H2,1H3,(H,18,19,20)
Poids de la formule 371.1164