Learn More
Baryum acétate, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15483017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15483017 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15483017 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10316.30
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 543-80-6 | C4H6BaO4 | 255.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il agit comme agent de cationisation pour la surveillance de plusieurs réactions sensibles du profilage d’acides gras libres sans plasma dans une intervention humaine avec huile de poisson. L’acétate de baryum a été utilisé dans le processus de titration des sulfates de quinine et de quinidine dans des conditions non aqueuses. L’électrophorèse en présence d’acétate de baryum possède des glycosaminoglycanes séparés par analyse et par préparation. Il a été observé qu’il pour induit une sévère disrythmie cardiaque par ingestion. Il est également utilisé comme réactif chimique, teinture textile, catalyseur pour les réactions organiques, et mordant de peinture et de vernis.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 588 g/l. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium acetate
CAS 543-80-6
Densité 2.47
Odeur Odorless
Formule moléculaire C4H6BaO4
Numéro MDL MFCD00012447
Quantité 250 g
Numéro UN UN1564
Merck Index 14,965
Synonyme barium acetate, barium diacetate, acetic acid, barium salt, octan barnaty, barium di acetate, caswell no. 068a, octan barnaty czech, unii-fba31yj60r, ccris 7240, barium 2+ diacetate
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 588g/L. Insoluble in alcohol.
Clé InChI ITHZDDVSAWDQPZ-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Ba++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nom IUPAC diacétate de baryum(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 255.42
CID PubChem 10980
Poids de la formule 255.43
Pourcentage de pureté 99%