Learn More
Acétate de baryum, TRC
Code produit 30334933
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30334933 5 g 5g
30332251 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30334933 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB1186855G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Acetate
CAS 543-80-6
Formule moléculaire Ba. 2(C2H4O2)
Quantité 5 g
Synonyme Barium(II) Acetate, Barium Diacetate
Formule InChI InChI=1S/2C2H4O2.Ba/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
SMILES [Ba+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Nom IUPAC diacétate de baryum(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 255.41
Poids de la formule 255.9318