Learn More
Carbonate de baryum, TRC
Code produit 30335679
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30335679 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30335679 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB12763025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium Carbonate
CAS 513-77-9
Formule moléculaire BaCO3
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
SMILES [Ba+2].[O-]C(=O)[O-]
Nom IUPAC Carbonate de baryum(2+)
Poids moléculaire (g/mol) 197.34
Poids de la formule 197.89