Learn More
Chlorure de baryum dihydraté, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Barium Chloride Dihydrate |
| CAS | 10326-27-9 |
| Formule moléculaire | BaCl2H4O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Barium Chloride Dihydrate (8CI), Barium Chloride (BaCl2) Hydrate, Barium Dichloride Dihydrate |
| Formule InChI | InChI=1S/Ba.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2 |
| SMILES | Cl[Ba]Cl |
| Nom IUPAC | dichlorobarium ;dihydraté |
| Poids moléculaire (g/mol) | 244.26 |
| Poids de la formule | 243.8641 |