Learn More
Solide dendritique cristallin de baryum, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11372408
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11372408 25 g 25g
11362408 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11372408 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014454.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-39-3
Formule moléculaire Ba
Poids moléculaire (g/mol) 137.33
Numéro MDL MFCD00134031
Clé InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
CID PubChem 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nom IUPAC baryum
SMILES [Ba]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray solid
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Forme Dendritique cristallin solide