Learn More
diphénylamine-4-sulfonate de baryum, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463277
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11463277 5 g 5g
11473277 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11463277 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16197.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6211-24-1 | C24H20BaN2O6S2 | 633.88 g/mol
Barium diphenylamine-4-sulfonate is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research. It is also used as an analytical dosing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diphénylamine-4-sulfonate de baryum est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et dans la recherche chimique. Il est également utilisé comme agent de dosage analytique.
Solubilité
Il est modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Sensible à la lumière. Incompatible avec les acides minéraux, les acides organiques, les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6211-24-1
Formule moléculaire C24H20BaN2O6S2
Poids moléculaire (g/mol) 633.88
Numéro MDL MFCD00007497
Clé InChI IVCNVXFNTKXMCA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme barium diphenylamine-4-sulfonate, barium diphenylaminesulfonate, benzenesulfonic acid, 4-phenylamino-, barium salt 2:1, barium bis 4-anilinobenzenesulphonate, barium diphenylamine sulfonate, n-phenylsufanilic acid barium, unii-ssj5f79159, diphenylamine-4-sulfonic acid barium salt, n-phenylsufanilic acid, barium salt, 4-anilinobenzenesulfonate; barium 2+
CID PubChem 80342
Nom IUPAC 4-anilinobenzènesulfonate;baryum(2+)
SMILES [Ba++].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1.[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C(NC2=CC=CC=C2)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium diphenylamine-4-sulfonate
Point de fusion >300°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN1564
Informations sur la solubilité It is moderate soluble in water.
Poids de la formule 633.9