Learn More
Thermo Scientific Chemicals Diphénylaminesulfonate de baryum, pur, qualité indicatrice
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Barium diphenylaminesulfonate |
| Point de fusion | 300.0°C |
| Couleur | Blanc à gris |
| Perte à la dessiccation | 1% max. (105°C) |
| Spectre IR | Authentique |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 5 g |
| Sensibilité | (as indicator) passes |
| Merck Index | 15, 7423 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether and benzene |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Barium diphenylaminesulfonate
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H332-Nocif par inhalation.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver le visage, les mains soigneusement après manipulation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.