Learn More
Isopropanol de baryum, 20 % p/v dans de l’isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11354048
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
Conditionnement:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11354048 10 mL 10mL
11344048 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11354048 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041338.AB
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Dans la synthèse Sol-Gel et les superconducteurs
Barium isopropoxide is used in nano-materials and thin Films, catalysis synthesis, ferroelectric metals. It is also used as organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24363-37-9
Formule moléculaire C6H14BaO2
Poids moléculaire (g/mol) 255.503
Numéro MDL MFCD00050486
Clé InChI CPUJSIVIXCTVEI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme barium isopropoxide, barium 2+ ; propan-2-olate, barium diisopropoxide, acmc-20alr0, barium ii isopropoxide, barium 2+ bis propan-2-olate, barium 2+ ion bis propan-2-olate
CID PubChem 6101105
Nom IUPAC baryum(2+) ; propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ba+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium isopropoxide
Couleur Jaune
Densité 0.89 g/mL
Point d’éclair 22°C (72°F)
Odeur Alcohol-like
Formule linéaire Ba[OCH(CH3)2]2
Quantité 10 mL
Numéro UN UN3274
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols,ketones and esters. Reacts with water.
Poids de la formule 255.52
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 % p/v dans l’isopropanol
Forme physique Liquide