Learn More
Pièces de baryum, jusqu’à 2,5 cm (1 po), 99,2 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
Conditionnement:
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376607 50 g 50g
11356607 5 g 5g
11366607 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11376607 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 000653.18
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7440-39-3 | Ba | 137.33 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-39-3
Formule moléculaire Ba
Poids moléculaire (g/mol) 137.33
Numéro MDL MFCD00134031
Clé InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
CID PubChem 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nom IUPAC baryum
SMILES [Ba]
Specifications
Nom chimique ou matériau Barium
Couleur Argent à gris
Aspect Silver Gray pieces
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.2% (Metals basis)
Forme Pièces, 2,5cm (1 po) et moins