Learn More
Tige de baryum, dia. 22 mm (0,9 po), 99+ % (à base de métaux), Sr =0,8 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11351148
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351148 500 g 500g
11331148 100 g 100g
11341148 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11351148 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010103.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Utilisé comme getter, dans les tubes à rayons cathodiques, les tubes d’émetteur thermionique et les lampes à vapeur de sodium
Used as getter, in cathode ray tubes, thermionic emitter tubes and sodium vapor lamps
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-39-3
Formule moléculaire Ba
Poids moléculaire (g/mol) 137.33
Numéro MDL MFCD00134031
Clé InChI DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
CID PubChem 5355457
ChEBI CHEBI:32595
Nom IUPAC baryum
SMILES [Ba]
Spécification
Nom chimique ou matériau Barium rod
Couleur Gris
Note relative au nom 22mm (0.9 in.) dia.
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Poids ≈7.3cm/100g
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1400
Pourcentage de pureté ≥99%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Sr ≤0.8%