Learn More
Descripción
Éliminez les matières solides inorganiques et organiques, les bactéries et les pyrogènes de votre eau grâce au processus de distillation à l’aide des distillateurs traditionnels Thermo Scientific™ Barnstead™. Choisissez parmi l’un des modèles installés sur paillasse ou sur pieds. Disponibles en cinq capacités pour répondre à vos besoins de production, les distillateurs sont fabriqués en cuivre et en bronze avec un revêtement en étain pur. La nature inerte de l’étain empêche l’infiltration des contaminants dans l’eau. Les distillateurs portatifs offrent une configuration rapide, alors que les distillateurs électriques sur pieds permettent d’améliorer la sécurité avec une protection en cas de surchauffe. Les distillateurs à vapeur disposent de commandes automatiques en option pour un fonctionnement sans surveillance.
- La chaudière à double paroi et le préchauffage de l’eau d’alimentation permettent de réaliser des économies d’énergie.
- Le condenseur ventilé élimine les impuretés gazeuses.
- Le déconcentrateur exclusif élimine les impuretés susceptibles d’entartrer la chaudière.
- Dispositif Q-Baffle unique qui garantit une eau sans pyrogènes et de qualité élevée en éliminant les gouttelettes d’eau dues à la vapeur et chargées de contaminants
- Distillateur comportant un condensateur horizontal peu encombrant.
- Structure en métal pour des années d’utilisation fiable.
- Les conduites en étain pur inerte garantissent la qualité de l’eau produite.
Distillateurs portatifs :
- Installation rapide, car aucun raccordement permanent (plomberie ou électricité) n’est nécessaire
- Doté d’un dispositif de coupure en cas de niveau d’eau insuffisant pour plus de sécurité
- Monté sur paillasse
Distillateur électrique sur pieds :
- Livré de série avec un socle
- Améliore la sécurité grâce au nouveau système de protection contre la surchauffe
- Permet une installation plus facile avec le nouveau matériel “plug-and-play”
- Capacités de traitement allant de 3,8 à 38 L/h (1 à 10 gal/h)
- Comprend un dispositif de coupure en cas de niveau d’eau insuffisant qui protège les résistances lorsque l’alimentation en eau est coupée
- Permet un fonctionnement sans surveillance avec des commandes entièrement automatiques en option
- Arrêt du distillateur lorsque le réservoir de stockage est plein ; démarrage du distillateur lorsque le niveau d’eau est inférieur au seuil prédéfini
- Vidange de la chaudière du distillateur toutes les deux, quatre, huit ou seize heures (au choix) pour réduire la formation de tartre
Distillateur à vapeur :
- Utilise la vapeur interne disponible comme source de chaleur
- Les commandes entièrement automatiques (en option) permettent une utilisation sans surveillance
- Arrêt du distillateur lorsque le réservoir de stockage est plein ; démarrage du distillateur lorsque le niveau d’eau est inférieur au seuil prédéfini
- Vidange de la chaudière du distillateur toutes les deux, quatre, huit ou seize heures (au choix) pour réduire la formation de tartre
- Pression de la vapeur : 35 à 50 psi
- Puissance de la chaudière : 3,5
- Débit de vapeur : 41 kg/h (41 kg/h)
Informations de commande :
Des systèmes de contrôle automatique sont disponibles pour tous les distillateurs : G2100 (pour les modèles à 3,8 L/h [1 gal/h] et 7,6 L/h [2 gal/h]), G2110 (19 L/h [5 gal/h]), G2125 (38 L/h [10 gal/h]) et G2010 (38 L/h [10 gal/h]). Commander séparément.
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions.
Inclut :
Socle (sauf pour le modèle portable A1007).
Matériel nécessaire :
Réservoir de stockage, éclairage UV et filtre à air Ventgard (à commander séparément)
Recommandé dans les cas suivants :
Préparation de tampons / réactifs, lavage de la verrerie, remplissage du lave-vaisselle
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Électrique |
| Débit de liquide en sortie | 7,6 l/h |
| Ampérage | 26 A |
| Dimensions (L x l x H) | 11 x 23 x 68 po (28 x 58 x 173 cm) |
| Alimentation électrique | 240 V 50/60 Hz |
| Fréquence | 50/60 Hz |
| Phase | 1 |
| Tension | 240 V |
| Débit | 2 gallons/h |
| Modèle | 2 gallons/h Plancher électrique avec support (240 V) |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.