Learn More
Thermo Scientific™ Kits de cartouches Barnstead™ E-Pure™
Code produit 11476348 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Kit de cartouches pour support E-pure 3 ; alimentation en eau du robinet
Kit de cartouches pour support E-pure 3 ; alimentation en eau du robinet, sans matières organiques
Kit de cartouches pour support E-pure 4 ; alimentation en eau du robinet
Kit de cartouches pour support E-pure 4 ; alimentation en eau du robinet, sans matières organiques
Kit de cartouches pour support E-pure 4 ; alimentation en eau prétraitée
Kit de cartouches pour support E-pure 4 ; alimentation en eau prétraitée, sans matières organiques
Système de purification d’eau ultra-pure E-Pure, cartouche de nettoyage
Source d’eau d’alimentation:
Prétraité
Robinet
S.O.
Conditionnement:
1 pièce
3 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Source d’eau d’alimentation Conditionnement
11476348 Kit de cartouches pour support E-pure 4 ; alimentation en eau prétraitée Prétraité 1 pièce
12341278 Kit de cartouches pour support E-pure 3 ; alimentation en eau du robinet, sans matières organiques Robinet 1 pièce
10277244 Kit de cartouches pour support E-pure 4 ; alimentation en eau prétraitée, sans matières organiques Prétraité 1 pièce
11796259 Kit de cartouches pour support E-pure 4 ; alimentation en eau du robinet, sans matières organiques Robinet 1 pièce
11786259 Kit de cartouches pour support E-pure 4 ; alimentation en eau du robinet Robinet 1 pièce
10086614 Kit de cartouches pour support E-pure 3 ; alimentation en eau du robinet Robinet 1 pièce
11796289 Système de purification d’eau ultra-pure E-Pure, cartouche de nettoyage S.O. 3 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11476348 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer D50227
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Remplacez les cartouches usées, obsolètes ou inefficaces pour d’autres raisons avec les kits de cartouches Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™.
Remplacez les cartouches usées, obsolètes ou inefficaces pour d’autres raisons avec les kits de cartouches Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™. Ces kits de cartouches sont classés en fonction du type d’eau d’alimentation utilisé ; sélectionnez le kit approprié en fonction de votre eau d’alimentation et de vos besoins d’eau sans matières organiques.
Choisissez le pack de cartouches en fonction de votre eau d’alimentation et de vos besoins en eau dépourvue de matières organiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Description Kit de cartouches pour support E-pure 4 ; alimentation en eau prétraitée
Source d’eau d’alimentation Prétraité
À utiliser avec (équipement) Kit de cartouches pour support E-pure 4 ; alimentation en eau prétraitée
Type Kit de cartouches
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.