Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau ultra-pure Barnstead™ E-Pure™
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Produisez de l’eau ultra-pure de type 1 avec de faibles coûts d’exploitation grâce aux systèmes de purification d’eau ultra-pure Thermo Scientific™ Barnstead™ E-pure™. Faites votre choix entre un système à trois ou quatre modules. Profitez d’une très bonne longévité de cartouche et bénéficiez de coûts d’exploitation plus faibles grâce aux cartouches de grande taille. Ce système est parfait pour les systèmes AA, GS et les préparations de tampon, ou en tant que source d’eau d’alimentation purifiée pour les instruments analytiques ou les laveurs de verrerie. Il est facile à utiliser et à entretenir.
Plateforme numérique de mesures analytiques en ligne AquaPro™ comprenant :
- Grand affichage graphique couleur
- Affichage de la température
- Compensation thermique
- Étalonnable
- Système pouvant atteindre des résistivités de 18,2 MΩ-cm et des niveaux de COT inférieurs à 10 ppb.
- Les conduites d’eau en polypropylène vierge empêchent toute recontamination.
- La pompe de recyclage recycle l’eau en permanence dans l’ensemble du système pour maintenir sa pureté et diminuer la quantité d’eau perdue nécessaire au rinçage.
- Système pouvant être monté au mur et livré entièrement assemblé pour faciliter l’installation
- Cartouches qui se déverrouillent en un quart de tour pour un remplacement plus facile
- Le filtre absolu de 0,2 μm élimine les bactéries et les particules susceptibles d’altérer vos résultats.
- Le résistivimètre numérique à compensation thermique automatique à 25°C évite les fluctuations de résultats dues aux changements de température.
Informations de commande :
Les accessoires en option incluent un pistolet de distribution à distance (D8952), un dispositif de protection de la pompe en cas de pression insuffisante (D2706) et un dispositif de protection de la pompe en cas de niveau d’eau insuffisant (D0603, D0606). Ces produits, ainsi que les cartouches et les consommables de rechange, sont disponibles séparément. Pour plus d’informations, veuillez contacter votre distributeur local.
Inclut :
Support mural
Matériel nécessaire :
Joints toriques inclus avec le pack de cartouches (vendu séparément)
Recommandé dans les cas suivants :
Systèmes AA, GS et préparation de tampons, eau d’alimentation pour les instruments analytiques ou les laveurs de laboratoire
Remarque :
Si le système E-Pure est alimenté par un réservoir de stockage, il est recommandé d’employer un dispositif de protection de la pompe en cas de niveau d’eau insuffisant afin de protéger la pompe contre tout dégât si le niveau d’eau du réservoir chute en dessous de la configuration requise. À commander séparément (D0603 pour 120 V, D0606 pour 240 V).
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE, CSA |
| Conductivité | 0,055 μS/cm |
| Contenu bactérien | < 1 CFU/ml |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | No |
| Source d’eau d’alimentation | Eau du robinet ou eau prétraitée |
| Débit | Jusqu’à 2,5 l/min |
| Type d’eau de production | Type 1 |
| Distributeur à distance | En option |
| Résistivité | 18,2 Mohm.cm à 25°C |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | Non |
| Vedi altri risultati |
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.