Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ GenPure™ Pro
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Produisez de l’eau ultra-pure de type 1 tout en économisant de l’espace grâce au système de purification d’eau compact et flexible Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ Pro. Adapté aux applications de laboratoire les plus exigeantes, ce système offre une eau à 18,2 mégohm-cm avec une qualité constante. Gagnez en souplesse grâce au distributeur pouvant être éloigné de l’unité jusqu’à 24 in (60 cm). Ce système peut être utilisé sur une paillasse de laboratoire ou placé au mur. Surveillance de l’eau d’alimentation intégrée permettant d’optimiser la durée de vie de la cartouche. Remplacement facile des cartouches en quelques secondes grâce aux connexions rapides Aquastop.
Polisseur GenPure
- Alimentation directe eau de réseau ou via réservoir optionnel
- Qualité 18,2 Mxcm
- Dépasse les recommandations des normes ASTM type I, ISO 3696 Grade 1, ASTM D 1193, CLSI
- Systèmes qualifiables selon BPL et USP 30 <645> et <643>
- Gain de place avec distributeurs asservis
- Eau ultrapure à la demande pour besoins quotidiens fréquents de petites quantités
- Alimentation directe via eau de réseau selon spécifications ci-dessous (hors spécifications, prévoir un système de prétraitement en amont) ou réservoir intégré ou externe pour alimentation en eau distillée
- Utilisation sur paillasse ou fixation murale
- Simples connexions entré/sortie au bloc de filtration via raccords rapides
- Filtre 0,2 μ à la distribution avec cloche prévenant tout contact
- 6 types de purification pour une large gamme d'applications
- GenPure pour eau qualité laboratoire
- GenPure UF, ultrafiltration pour eau apyrogène et sans nucléases
- GenPure UV, photooxydation 185/254nm pour réduction de la teneur en composés organiques
- GenPure UF/UV combinant ultrafiltration et photooxydation
- GenPure UV COT, photooxydation et affichage du COT
- GenPure UF/UV COT combinant ultrafiltration, photooxydation et affichage du COT
- Choix du point de prélévement
- Fixe sur GenPure ou flexible sur GenPure Pro
- L'eau ultra pure à la demande avec le distributeur/contrôleur gain de place xCAD
- La place est précieuse. Un polisseur GenPure xCAD peut être utilisé sous paillasse, au mur ou dans un placard et être raccordé à jusqu'à 3 unités de contrôle et distribution (distance max. pour chaque unité 3 m). Rayon d'action du bras de
- Distribution 0,8 m. Rotation 180°. Débit de distribution jusqu'à 1,2L/min
- Suivi et contrôle tous paramètres dont eau d'alimentation
- La qualité toujours visible: afficheur LCD tous paramètres, conductivité eau d'alimentation et eau produite, température eau produite. Pour les versions UV, compteur horaire et intensité en % pour surveillance du changement de lampe
- Interrupteur. Pour les versions COT, suivi et affichage en temps réel. Avec l'option volumétrique (standard sur les contrôleurs xCAD), volume à distribuer de 0,01 à 65 l. Vanne de distribution PVDF haute précision. Touche de démarrage de
- Production. Valeurs admissibles pour nettoyage et désinfection réglables
- Traçabilité
- Horloge interne. Mémorisation des paramètres et messages d'erreur sur les 4 dernières semaines de fonctionnement. Interface RS232
- GenPure Pro
Spécification
Spécification
| Conductivité | 0.055µS/cm |
| Description | GenPure Pro ultrapure water system |
| Contenu bactérien | <0.1 CFU/mL |
| Feedwater Connector | 3/4 in. NPT |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | Intégrée |
| Débit | Jusqu’à 2 l/min |
| Type d’eau de production | Type 1 |
| Résistivité | 18,2 Mohm.cm |
| TOC Monitor with UV Intensity Monitoring | Oui |
| Carbone organique total | 5 to 10 ppb |
| Afficher plus |