Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau ultra-pure Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus
Code produit 16450841 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
Barnstead GenPure x CAD Plus UV - TOC (version paillasse)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV (version paillasse)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF (version murale)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF - TOC (version murale)
Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF - TOC (version paillasse)
GenPure xCAD Plus UV/UF (version paillasse)
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
16450841 Barnstead GenPure xCAD Plus UV (version paillasse) 1 pièce
16440841 GenPure xCAD Plus UV/UF (version paillasse) 1 pièce
16460841 Barnstead GenPure x CAD Plus UV - TOC (version paillasse) 1 pièce
16430841 Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF - TOC (version paillasse) 1 pièce
16470841 Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF (version murale) 1 pièce
16400851 Barnstead GenPure xCAD Plus UV / UF - TOC (version murale) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 16450841 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50136152INS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11885.00€
    11400.00€ / 1 pièces
    Économisez 485.00€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 16-02-2027
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Eau ultra-pure de type 1 à distribution simultanée depuis au plus trois distributeurs à l’aide du système Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus.
Tous les systèmes GenPure excèdent les normes internationales ASTM Type I, ISO 3696 Qualité 1, ASTM D1193et CLSI-CLRW.
xCAD (contrôle et distribution étendus) :
  • Ce système apporte une plus grande souplesse à la distribution d’eau ultra-pure avec un rayon d’action de 32″ (80 cm)
  • Un bras de distribution ergonomique permet de doser le volume avec précision d’une simple pression de bouton.
  • Le distributeur souple offre plusieurs positions, y compris l’ajustement en hauteur, la rotation ou l’orientation vers le réservoir.
  • Une conception unique met toutes les possibilités de contrôle du système à portée de main.
Distribution simultanée sur trois distributeurs maximum :
  • Chaque système est livré avec un seul distributeur à distance xCAD Plus.
  • Pour plus de flexibilité, ajoutez un ou deux distributeurs xCAD Plus supplémentaires.
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation :
  • Des cellules de mesures complémentaires contrôlent la conductivité de l’eau d’alimentation.
  • Si la qualité de l’eau d’alimentation baisse au-dessous de la valeur consignée, un message d’erreur s’affiche immédiatement.
Mesure COT en ligne avec surveillance de l’intensité des UV (disponible sur les systèmes avec COT en option uniquement) :
  • Dosage du COT en temps réel permettant une mesure continue des substances organiques présentes dans l’eau.
  • Surveillance continue de l’intensité de la lumière UV, éliminant ainsi le risque de valeurs erronées de COT dues à une diminution de l’intensité de la lumière UV
  • Message d’erreur qui avertit l’utilisateur lorsque l’intensité de la lampe à UV est insuffisante et ne permet plus de réaliser des mesures précises de COT
Photo-oxydation par rayonnement UV 185 /254 nm :
  • Éclairage UV haute performance permettant de réduire le nombre de micro-organismes et leurs métabolites.
  • L’oxydation aux UV réduit également la teneur en composés organiques de l’eau à des niveaux extrêmement bas.
Détection de fuites :
  • Un message d’erreur s’affiche lorsque des fuites internes sont détectées.
Prêt à l’emploi :
  • Le commutateur de pression de l’eau d’alimentation, le support mural, la lampe à UV, la cartouche ultra-pure et le filtre stérile portent tous le même numéro de référence.
Mesure de la conductivité/résistivité :
  • Les cellules de conductivité sont étalonnées avec soin avant chaque mesure effectuée via la résistance de référence intégrée pour des constantes de cellule à 0,01 cm-1.
  • Les mesures de température sont effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ± 0,1 °C
Remplacement des cartouches Quick-connect :
  • La fonction de raccord rapide Aquastop permet de remplacer la cartouche en quelques secondes, même au milieu d’une procédure.
Dosage exact :
  • Le dosage électronique permet d’obtenir un contrôle totalement automatique du volume de 0,01-65 l avec une précision de <2 %.
Documentation conforme aux BPL :
  • Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par un code qui empêchent toute modification non autorisée des paramètres du système
  • L’nterface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable offre le transfert sécurisé de l’ensemble des données mesurées, des défaillances, de la date et de l’heure vers un PC ou à une imprimante.
  • Contrôle par microprocesseur numérique permettant la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines.
  • La mesure de conductivité compatible avec le système USP et incluant une compensation thermique peut être activée ou désactivée.
Garantie : 1 an, pièces et main-d’œuvre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conductivité 0,055 µS/cm
Description Barnstead GenPure xCAD Plus UV (version paillasse)
Contenu bactérien <0,1 CFU/ml
Feedwater Connector 3/4 po
Surveillance de l’eau d’alimentation Intégrée
Débit Jusqu’à 2 l/min
Résistivité 18,2 Mohm.cm à 25°C
Carbone organique total 1 à 5 ppb
Modèle Barnstead GenPure xCAD Plus UV (version paillasse)
Pression de fonctionnement 0,1 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml <1
Consommation électrique 0,1 kW
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (impériale) 14,6 in
Largeur (métrique) 372 mm
Hauteur (impériale) 24 in
Hauteur (métrique) 615 mm
Profondeur (impériale) 13 po
Profondeur (métrique) 330 mm
Alimentation électrique 90/240 V, 50/60 Hz
Tension 90/240 V
Fréquence 50/60 Hz