Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™ xCAD Plus Ultrapure Systèmes de purification d’eau, UV (installation incluse)
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
xCAD (contrôle et distribution étendus) :
- Ce système apporte une plus grande souplesse à la distribution d’eau ultra-pure avec un rayon d’action de 80 cm (32 ″).
- Un bras de distribution ergonomique permet de doser le volume avec précision d’une simple pression de bouton.
- Le distributeur souple offre plusieurs positions, y compris l’ajustement en hauteur, la rotation ou l’orientation vers le réservoir.
- Une conception unique met toutes les possibilités de contrôle du système à portée de main.
Distribution simultanée sur trois distributeurs maximum :
- Chaque système est livré avec un seul distributeur à distance xCAD Plus.
- Pour plus de flexibilité, ajoutez un ou deux distributeurs xCAD Plus supplémentaires.
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation :
- Des cellules de mesures complémentaires contrôlent la conductivité de l’eau d’alimentation.
- Si la qualité de l’eau d’alimentation baisse au-dessous de la valeur consignée, un message d’erreur s’affiche immédiatement.
Mesure COT en ligne avec surveillance de l’intensité des UV (disponible sur les systèmes avec COT en option uniquement) :
- Dosage du COT en temps réel permettant une mesure continue des substances organiques présentes dans l’eau.
- Surveillance continue de l’intensité de la lumière UV, éliminant ainsi le risque de valeurs erronées de COT dues à une diminution de l’intensité de la lumière UV
- Message d’erreur qui avertit l’utilisateur lorsque l’intensité de la lampe à UV est insuffisante et ne permet plus de réaliser des mesures précises de COT
Photo-oxydation sous UV (185/254 nm) :
- Éclairage UV haute performance permettant de réduire le nombre de micro-organismes et leurs métabolites.
- L’oxydation aux UV réduit également la teneur en composés organiques de l’eau à des niveaux extrêmement bas.
Détection de fuites :
- Un message d’erreur s’affiche lorsque des fuites internes sont détectées.
Prêt à l’emploi :
- Le commutateur de pression de l’eau d’alimentation, le support mural, la lampe à UV, la cartouche ultra-pure et le filtre stérile portent tous le même numéro de référence.
Mesure de la conductivité/résistivité :
- Cellules de conductivité étalonnées avec soin avant chaque mesure via la résistance de référence intégrée pour des constantes de cellule à 0,01 cm-1.
- Les mesures de température sont effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ± 0,1 °C
Remplacement des cartouches Quick-connect :
- La fonction de raccord rapide Aquastop permet de remplacer la cartouche en quelques secondes, même au milieu d’une procédure.
Dosage exact :
- Le dosage électronique permet d’obtenir un contrôle totalement automatique du volume de 0,01-65 L avec une précision de <2 %.
Documentation conforme aux BPL :
- Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par un code qui empêchent toute modification non autorisée des paramètres du système.
- L’interface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable permet un transfert sûr de toutes les données mesurées, des messages d’erreur, et des date et heure vers un PC ou une imprimante destinée à l’impression de fichiers journaux.
- Contrôle par microprocesseur numérique permettant la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines
- La mesure de conductivité conforme avec le système USP et incluant une compensation thermique peut être activée ou désactivée.
Specifications
Specifications
| Conductivité | 0,055 μS/cm |
| Description | Barnstead GenPure xCAD Plus UV (version murale) |
| Contenu bactérien | <0,01 CFU/ml |
| Feedwater Connector | 3/4 po |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | Intégrée |
| Débit | Jusqu’à 2 l/min |
| Résistivité | 18,2 Mohm.cm à 25°C |
| Carbone organique total | 1 à 5 ppb |
| Modèle | Barnstead GenPure xCAD Plus UV (version murale) |
| Pression de fonctionnement | 0,1 à 6 bar |
| Show More |