Learn More
Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™
Code produit 11347031 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
GenPure
GenPure UF
GenPure UV
GenPure UV-TOC
GenPure UV/UF
GenPure UV/UF-TOC
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
11347031 GenPure UV/UF 1 pièce
11327031 GenPure 1 pièce
11367031 GenPure UV-TOC 1 pièce
11337031 GenPure UF 1 pièce
11357031 GenPure UV 1 pièce
11377031 GenPure UV/UF-TOC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11347031 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50131217
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9735.00€
    9543.00€ / 1 pièces
    Économisez 192.00€
    1% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Produisez de l’eau ultra-pure de type 1 avec une qualité constante pour vos applications les plus exigeantes et les plus sensibles grâce à ce système de purification d’eau.
Produisez de l’eau ultrapure de type 1 avec une qualité constante pour vos applications les plus exigeantes et les plus sensibles grâce au système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ GenPure™. Ce système offre un contrôle exceptionnel, une précision élevée et des mesures de conductivité conformes à l’USP avec une fonction de compensation de la température qui peut être activée ou non. Tous les systèmes GenPure™ vont au-delà des normes internationales ASTM Type I, ISO 3696 Qualité 1, ASTM D1193et CLSI-CLRW.
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation :
  • Surveillance de la conductivité de l’eau d’alimentation par une cellule de mesure supplémentaire
  • Toute mesure supérieure à la valeur limite s’affiche immédiatement pour optimiser la durée de vie de la cartouche.
Mesure COT en ligne avec surveillance de l’intensité des UV :
  • Dosage du COT en temps réel permettant une mesure continue de substances organiques présentes dans l’eau
  • Surveillance continue de l’intensité de la lumière UV, éliminant ainsi le risque de valeurs erronées de COT dues à une diminution de l’intensité de la lumière UV
  • Message d’erreur qui avertit l’utilisateur lorsque l’intensité de la lampe à UV est insuffisante et ne permet plus de réaliser des mesures précises de COT
  • Système capable de photo-oxydation sous UV (185/254 nm)
  • Éclairage UV haute performance permettant de réduire le nombre de micro-organismes et leurs métabolites.
Prêt à l’emploi :
  • Différents composants inclus dans la même référence : commutateur de pression de l’eau d’alimentation, support mural, lampe à UV, cartouche ultra-pure, filtre stérile
Mesure de la conductivité / résistivité :
  • Cellules de conductivité étalonnées avec soin avant chaque mesure via la résistance de référence intégrée pour des constantes de cellule à 0,01 cm-1.
  • Les mesures de température sont effectuées par un capteur à puce en platine avec une précision de ± 0,1 °C
Remplacement des cartouches Quick-connect :
  • La fonction de raccord rapide Aquastop permet de remplacer la cartouche en quelques secondes, même au milieu d’une procédure.
Documentation conforme aux BPL :
  • Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par un code qui empêchent toute modification non autorisée des paramètres du système.
  • Interface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable pour un transfert sûr de toutes les données mesurées, des messages d’erreur, et des dates et heures vers un PC ou une imprimante dédiée à l’impression de fichiers journaux
  • Contrôle par microprocesseur numérique permettant la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines
  • La mesure de conductivité conforme avec le système USP et incluant une compensation thermique peut être activée ou désactivée.
Panneaux de contrôle inclinables pour une meilleure visibilité des données :
  • Contrôleur doté d’une conception ergonomique pouvant être inclinable. Il permet une sélection optimale des touches et facilite la lecture des données affichées.
  • L’affichage alphanumérique à quatre lignes est éclairé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conductivité 0,055 μS/cm
Contenu bactérien <0,01 CFU/ml
Feedwater Connector R 19 mm (0,75 in)
Surveillance de l’eau d’alimentation Oui
Source d’eau d’alimentation Prétraitée
Débit Jusqu’à 2 l/min
Type d’eau de production Type 1
Résistivité 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Carbone organique total 1 à 5 ppb
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Comprend UV-photo-oxidation, Ultrafiltration Membrane
Modèle GenPure UV/UF
Pression de fonctionnement 2 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml < 1
Consommation électrique 0,1 kW
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (métrique) 372 mm
Hauteur (métrique) 615 mm
Profondeur (métrique) 330 mm
Poids net (métrique) 23 kg
Alimentation électrique 90/240 V, 50/60 Hz
Tension 90/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Concentration en endotoxines 0,001 UE/ml
Type de produit Système d’eau
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.