Learn More
Thermo Scientific™ Cartouches avec raccord de flexible Barnstead™
Code produit 15332168 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
1/1 désoxygénation
1/1 ultra-pure
Cartouche avec raccord pour tuayu souple, élimination de cations 1/1
Grand format à grande capacité
Macroréticulaire pleine échelle, élimination des cations
Prétraitement et détartrage complets
Support de cartouche avec raccord pour tuyau souple
Taille 1/2 à lits mélangés avec désoxygénation
Taille 2/3 à grande capacité
Taille 2/3 à lits mélangés et élimination des matières organiques
Taille de lit mixte 1/2
Taille réelle ultra pure avec extraction de matières organiques
Élimination des matières organiques à échelle réelle
Type de résine:
Charbon actif
Ultrapure en lits mélangés et échange d’anions forts
À lits mélangés et cationique forte, charbon actif
Échange cationique macroréticulaire
Échange de cations
Échangeur d’anions forts
Échangeuse d'ions à lit double
Échangeuse d’ions ultrapure
Échangeuse d’ions à double lit et cationique forte
Échangeuse d’ions à lits mélangés et charbon actif
Échangeuse d’ions à lits mélangés ultrapure
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Type de résine unitSize
15332168 Taille de lit mixte 1/2 Échangeuse d’ions ultrapure 1 unité
11746299 Taille 1/2 à lits mélangés avec désoxygénation Ultrapure en lits mélangés et échange d’anions forts 1 pièce
11810860 Grand format à grande capacité Échangeuse d'ions à lit double 1 pièce
10423865 1/1 ultra-pure Échangeuse d’ions à lits mélangés ultrapure 1 pièce
12770746 1/1 désoxygénation Échangeur d’anions forts 1 pièce
10771834 Élimination des matières organiques à échelle réelle Charbon actif 1 pièce
10311285 Cartouche avec raccord pour tuayu souple, élimination de cations 1/1 Échange de cations 1 pièce
15392178 Macroréticulaire pleine échelle, élimination des cations Échange cationique macroréticulaire 1 unité
12790746 1/1 ultra-pure Échangeuse d’ions ultrapure 1 pièce
11502954 Prétraitement et détartrage complets À lits mélangés et cationique forte, charbon actif 1 pièce
15302188 Taille réelle ultra pure avec extraction de matières organiques Échangeuse d’ions à lits mélangés et charbon actif 1 unité
11850850 Taille 2/3 à grande capacité Échangeuse d’ions à double lit et cationique forte 1 pièce
11512954 Taille 2/3 à lits mélangés et élimination des matières organiques Échangeuse d’ions à lits mélangés et charbon actif 1 pièce
10034313 Support de cartouche avec raccord pour tuyau souple - 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Code produit 15332168 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur D50220
Solutions fiables de tests agricoles
Utilisez le code promo 28024
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Purifiez des volumes d’eau pouvant atteindre jusqu’à 75 l/h grâce aux cartouches avec raccord pour tuyau souple, idéal pour les travaux courants de laboratoire, y compris le prétraitement.
Purifiez des volumes d’eau pouvant atteindre jusqu’à 75 l/h grâce aux cartouches avec raccord pour tube souple rentables Thermo Scientific™ Barnstead™. Parfaites pour les applications d’adoucissement de l’eau, de déminéralisation, ainsi que d’élimination des matières organiques et du chlore, ces cartouches sont conçues pour être utilisées avec un support pour cartouches pratique qui se monte facilement sur un mur. Conçues pour les applications non pressurisées, ces cartouches comportent des raccords cannelés pour tuyau de 3/8 in. à chaque extrémité. Le changement de couleur de l’indicateur vous indique quand la résine est épuisée pour les cartouches spécifiques. Fabriqué à partir de cartouches 100 % en polypropylène vierge, le système est personnalisable et constitue une option idéale pour le travail de routine au sein du laboratoire.
  • Idéal pour les applications à petits volumes
  • Résines de qualité supérieure identiques à celles utilisées dans les cartouches B-Pure
  • Cartouche 100 % en polypropylène vierge
  • Comprend des raccords cannelés de 3/8″ à chaque extrémité des cartouches D8822, D8950 et D8951, ainsi qu’un raccord droit conique pour tuyau de 3/8″ de dia. int.
  • Indicateur coloré qui signale l’épuisement de la résine dans certaines cartouches
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Taille de lit mixte 1/2
À utiliser avec (équipement) Systèmes de purification d’eau Barnstead
Particle Retention 430 g
Type Cartouche avec raccord de flexible
Débit Jusqu’à 75 L/h.
À utiliser avec (application) Échangeuse d’ions ultrapure
Type de résine Échangeuse d’ions ultrapure