Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification de l’eau Barnstead™ LabTower™ EDI
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Stockez l’eau pure de façon pratique et en toute sécurité avec le réservoir de 100 L intégré au système de purification d’eau par électro-déionisation Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI. Ce système associe la purification à l’aide de la technologie EDI et le stockage en un seul appareil. Distribue de façon pratique de l’eau de type 1 directement à partir du système tandis que l’eau de type 2 est accessible à partir du réservoir, ce qui constitue une source d’alimentation idéale pour l’équipement de laboratoire. Libérez de l’espace sur la paillasse grâce à cette unité autonome et mobile qui peut être facilement déplacée grâce à ses roulettes.
Deux systèmes en un :
- Systèmes uniques avec processus de prétraitement plus polisseur permettant d’obtenir de l’eau de type 1 et de type 2.
- Eau de type 2 stockée dans le réservoir intégré d’eau pure intégré d’une contenance de 100 L.
- Système de production d’eau placé au-dessus du réservoir, permettant ainsi un gain d’espace précieux sur la paillasse.
Prêt à l’emploi :
- Différents composants sont compris dans un seul emballage : commutateur de pression de l’eau d’alimentation, tous les filtres et cartouches, filtre stérile.
Deux modes de prélèvement d’eau :
- Qualité de l’eau mesurée immédiatement avant le point de distribution et eau ultra-pure distribuée directement à partir du système via le distributeur avec filtre stérile.
- Eau de type 2 accessible depuis le réservoir, une source d’alimentation idéale pour l’équipement de laboratoire tel que les autoclaves.
Performances adaptées aux systèmes d’alimentation de vos applications :
- Module d’osmose inverse haute performance associé à un module EDI et à une cartouche de polisseur.
- Deux systèmes vous sont proposés, dotés d’une capacité de 15 et 30 L par heure.
Compact, élégant, mobile :
- Gain d’espace sur la paillasse grâce à l’unité autonome
- Système pouvant être facilement déplacé grâce à ses roulettes.
Utilisation sûre :
- Contrôle par microprocesseur permettant un fonctionnement automatique.
- Système permettant la surveillance continue de tous les paramètres essentiels.
- Pompe de recirculation qui protège l’eau purifiée contre la prolifération bactérienne lors de la période d’arrêt.
Documentation conforme aux BPL :
- Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par un code qui empêchent toute modification non autorisée des paramètres du système.
- Interface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable permettant un transfert sûr de toutes les données mesurées, des messages d’erreur et des dates et heures vers un PC ou une imprimante destinée à l’impression de fichiers journaux.
- Contrôle par microprocesseur numérique permettant la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines.
- Mesure de conductivité conforme au système USP et dotée d’une compensation thermique pouvant être activée ou désactivée.
- Réservoir intégré en polyéthylène d’une capacité de 100 L pouvant stocker de l’eau de type 2 en toute sécurité.
- La recirculation automatique de l’eau dans le réservoir déplace l’eau à travers un module de polissage spécial assurant la fraîcheur.
Eau de type 2 à la demande :
- Sortie du réservoir d’eau pure permettant une évacuation en toute simplicité.
- Nettoyage et désinfection efficaces optimisés grâce à la conception à fond conique, pour une vidange totale du réservoir.
- Réservoir intégré d’une capacité de 100 L destiné au stockage d’eau purifiée.
- Filtre d’aération stérile et débordement du réservoir empêchant la contamination interne par des microorganismes présents dans l’air ambiant.
- Absorbeur de CO2 (en option) empêchant l’adsorption de CO2 dans l’eau qui entraînerait l’augmentation du COT.
- Système doté d’un affichage d’une grande lisibilité du volume du réservoir sur le contrôleur LabTowe.
- Volume stocké dans le réservoir pouvant être personnalisé par l’utilisateur via le contrôleur.
Distributeur manuel en option
- Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec cordon de 3 m (réf. 50138221)
Spécification
Spécification
| Rétention bactérienne | 99 % |
| Conductivité | Type 2 : 0,1 à 1,0 μs/cm |
| Description | LabTower EDI 15 L/h avec réservoir de 100 L intégré |
| Contenu bactérien | <0,01 CFU/ml |
| Feedwater Connector | NPT 19 mm (0,75 in) |
| Surveillance de l’eau d’alimentation | Oui |
| Source d’eau d’alimentation | Adoucie ou dureté stabilisée |
| Débit | 1,5 l/min |
| Type d’eau de production | Type 1 et 2 |
| Résistivité | Type 1 : 18,2 Mohm.cm à 25°C ; Type 2 : 10 à 15 Mohm.cm à 25°C |
| Afficher plus |