Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification de l’eau Barnstead™ LabTower™ EDI
Code produit 11397001 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Performance de perméabilité:
15 l/h à 15°C
30 l/h à 15°C
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Performance de perméabilité Conditionnement
11397001 30 l/h à 15°C 1 pièce
11377001 15 l/h à 15°C 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11397001 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50132396
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23820.00€
    21800.00€ / 1 pièces
    Économisez 2020.00€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Stockez l’eau pure de façon pratique et en toute sécurité avec le réservoir de 100 L intégré au système de purification d’eau par électro-déionisation Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI.
Stockez l’eau pure de façon pratique et en toute sécurité avec le réservoir de 100 L intégré au système de purification d’eau par électro-déionisation Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ EDI. Ce système associe la purification à l’aide de la technologie EDI et le stockage en un seul appareil. Distribue de façon pratique de l’eau de type 1 directement à partir du système tandis que l’eau de type 2 est accessible à partir du réservoir, ce qui constitue une source d’alimentation idéale pour l’équipement de laboratoire. Libérez de l’espace sur la paillasse grâce à cette unité autonome et mobile qui peut être facilement déplacée grâce à ses roulettes.
Deux systèmes en un :
  • Systèmes uniques avec processus de prétraitement plus polisseur permettant d’obtenir de l’eau de type 1 et de type 2.
  • Eau de type 2 stockée dans le réservoir intégré d’eau pure intégré d’une contenance de 100 L.
  • Système de production d’eau placé au-dessus du réservoir, permettant ainsi un gain d’espace précieux sur la paillasse.
Prêt à l’emploi :
  • Différents composants sont compris dans un seul emballage : commutateur de pression de l’eau d’alimentation, tous les filtres et cartouches, filtre stérile.
Deux modes de prélèvement d’eau :
  • Qualité de l’eau mesurée immédiatement avant le point de distribution et eau ultra-pure distribuée directement à partir du système via le distributeur avec filtre stérile.
  • Eau de type 2 accessible depuis le réservoir, une source d’alimentation idéale pour l’équipement de laboratoire tel que les autoclaves.
Performances adaptées aux systèmes d’alimentation de vos applications :
  • Module d’osmose inverse haute performance associé à un module EDI et à une cartouche de polisseur.
  • Deux systèmes vous sont proposés, dotés d’une capacité de 15 et 30 L par heure.
Compact, élégant, mobile :
  • Gain d’espace sur la paillasse grâce à l’unité autonome
  • Système pouvant être facilement déplacé grâce à ses roulettes.
Utilisation sûre :
  • Contrôle par microprocesseur permettant un fonctionnement automatique.
  • Système permettant la surveillance continue de tous les paramètres essentiels.
  • Pompe de recirculation qui protège l’eau purifiée contre la prolifération bactérienne lors de la période d’arrêt.
Documentation conforme aux BPL :
  • Horloge en temps réel et système d’exploitation protégé par un code qui empêchent toute modification non autorisée des paramètres du système.
  • Interface RS-232 avec intervalle d’envoi réglable permettant un transfert sûr de toutes les données mesurées, des messages d’erreur et des dates et heures vers un PC ou une imprimante destinée à l’impression de fichiers journaux.
  • Contrôle par microprocesseur numérique permettant la surveillance et le stockage automatiques des messages d’erreur des quatre dernières semaines.
  • Mesure de conductivité conforme au système USP et dotée d’une compensation thermique pouvant être activée ou désactivée.
  • Réservoir intégré en polyéthylène d’une capacité de 100 L pouvant stocker de l’eau de type 2 en toute sécurité.
  • La recirculation automatique de l’eau dans le réservoir déplace l’eau à travers un module de polissage spécial assurant la fraîcheur.
Eau de type 2 à la demande :
  • Sortie du réservoir d’eau pure permettant une évacuation en toute simplicité.
  • Nettoyage et désinfection efficaces optimisés grâce à la conception à fond conique, pour une vidange totale du réservoir.
  • Réservoir intégré d’une capacité de 100 L destiné au stockage d’eau purifiée.
  • Filtre d’aération stérile et débordement du réservoir empêchant la contamination interne par des microorganismes présents dans l’air ambiant.
  • Absorbeur de CO2 (en option) empêchant l’adsorption de CO2 dans l’eau qui entraînerait l’augmentation du COT.
  • Système doté d’un affichage d’une grande lisibilité du volume du réservoir sur le contrôleur LabTowe.
  • Volume stocké dans le réservoir pouvant être personnalisé par l’utilisateur via le contrôleur.
Distributeur manuel en option
  • Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec cordon de 3 m (réf. 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Rétention bactérienne 99%
Conductivité Type 2 : 0,1 à 1,0 μs/cm
Description LabTower EDI 15 L/h avec réservoir de 100 L intégré
Contenu bactérien <0,1 CFU/ml
Feedwater Connector NPT 19 mm (0,75 in)
Surveillance de l’eau d’alimentation Oui
Source d’eau d’alimentation Adoucie ou dureté stabilisée
Débit 1,5 l/min
Type d’eau de production Type 1 et 2
Résistivité Type 1 : 18,2 Mohm.cm à 25°C ; Type 2 : 10 à 15 Mohm.cm à 25°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Carbone organique total 1 à 5 ppb
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Pression de fonctionnement 2 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml < 1
Performance de perméabilité 30 l/h à 15°C
Consommation électrique 0,25 kW
Largeur (métrique) 450 mm
Hauteur (métrique) 1500 mm
Profondeur (métrique) 580 mm
Poids net (métrique) 58 kg
Alimentation électrique 90/240 V, 50/60 Hz
Tension 90/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Type de produit Système de purification d’eau