Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau Barnstead™ LabTower™ RO
Code produit 11396991 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
LabTower RO 20 l/h
LabTower RO 40 L/h
LabTower RO 60 l/h
Performance de perméabilité:
20 l/h à 10 °C
40 l/h à 10°C
60 l/h à 10 °C
Alimentation électrique:
100/240 V 50/60 Hz
100/240 V, 50/60 Hz
90/240 V, 50/60 Hz
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Performance de perméabilité Alimentation électrique Conditionnement
11396991 LabTower RO 40 L/h 40 l/h à 10°C 100/240 V, 50/60 Hz 1 pièce
11386991 LabTower RO 20 l/h 20 l/h à 10 °C 100/240 V 50/60 Hz 1 pièce
13204909 LabTower RO 60 l/h 60 l/h à 10 °C 90/240 V, 50/60 Hz 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11396991 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50132391
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15860.00€
    14800.00€ / 1 pièces
    Économisez 1060.00€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transformez l’eau du robinet en eau à osmose inverse avec un espace de stockage de 100 L intégré à l’aide du système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO.
Transformez l’eau du robinet en eau à osmose inverse (RO) avec un espace de stockage de 100 L intégré à l’aide du système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ LabTower™ RO, qui permet à l’utilisateur de lire facilement les paramètres avec un appareil de contrôle ultramoderne. Sur roulettes, ce système compact est parfait pour fournir de l’eau pure aux laboratoires. Le système est bien adapté en tant que source d’alimentation d’eau pour les lave-vaisselles, les autoclaves et toute utilisation générale en laboratoire. Choisissez parmi trois options de système avec des débits de perméat de 20, 40 ou 60 l/h. Les données de résistivité et conductivité sont clairement affichées sur un grand panneau rétro-éclairé pivotant pour une visualisation optimale.
Technologie de pointe pour un concept portable :
  • Contrôle par microprocesseur ultramoderne permettant un paramétrage facile à lire du système.
  • Réservoir de 100 L d’eau pure intégré pouvant être complètement vidangé et doté d’un dispositif avec booster de pression silencieux sur les modèles standard.
  • Sur roulettes, le système LabTower RO compact est parfait pour fournir de l’eau pure aux laboratoires.
  • Système bien adapté en tant que source d’alimentation d’eau pour les lave-vaisselles, les autoclaves et toute utilisation générale en laboratoire.
  • Unité de prétraitement intégrée — composée d’un stabilisateur de dureté destiné à protéger le module d’osmose inverse des facteurs de dureté et d’une cartouche associant du charbon actif à un filtre de 5 μm — protège le système contre le chlore libre et les particules, ce qui garantit la longévité des étapes de purification en aval.
Concept compact et portable :
  • Système doté de trois options de débits de perméat de 20, 40 ou 60 L/h.
  • Modèle autonome avec réservoir de 100 L intégré qui n’occupe AUCUN espace sur la paillasse — les roulettes facilitent le déplacement.
  • Systèmes pouvant être mis à niveau ultérieurement pour prendre en charge les demandes en volumes d’eau croissantes.
Réservoir de 100 L intégré
  • Système capable de stocker 100 L d’eau à osmose inverse (RO) dans un réservoir opaque en polyéthylène ultra-pur.
  • Volume du réservoir réglable et pouvant être programmé en fonction de la demande (faible ou élevée) — distribution à partir du réservoir vers les autoclaves, les lave-vaisselles, les systèmes d’eau ultra-pure, etc.
Affichage clair et convivial :
  • Données de résistivité et conductivité clairement affichées sur un grand panneau rétro-éclairé pivotant pour une visualisation optimale.
  • État du mode de fonctionnement actuel clairement indiqué : “production”, “stand-by” (veille), “cleaning” (nettoyage) ou “disinfection” (désinfection).
  • Niveau de remplissage du réservoir affiché sous la forme d’un pourcentage.
  • Paramètres du système protégés par un code afin d’éviter toute modification involontaire des points de consigne.
Documentation conforme aux BPL :
  • Système d’osmose inverse LabTower RO développé pour répondre aux exigences BPL.
  • Données enregistrées et traçables pouvant être imprimées grâce à l’interface RS-232 et à l’accessoire imprimante.
  • Des mesures précises et de haute qualité de la conductivité garanties par la constante de cellule de 0,16 cm-1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu bactérien 99%
Description LabTower RO 40 L/h
Surveillance de l’eau d’alimentation Oui
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 40 l/h à 10°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Type Système de purification d’eau par osmose inverse
Connecteur pour l’alimentation en eau NPT 19 mm (0,75 in)
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bars
Pression de fonctionnement 2 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml < 1 μm/ml
Performance de perméabilité 40 l/h à 10°C
Consommation électrique 0,25 kW
Suppression de silice 98%
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (métrique) 450 mm
Hauteur (métrique) 1500 mm
Profondeur (métrique) 580 mm
Poids net (métrique) 50 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz