Learn More
Thermo Scientific™ Distillateurs en verre Barnstead™ MegaPure™
Código de producto. 12725048 Tienda Thermo Scientific Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Débit de liquide en sortie:
3,4 gal./hr.
Tension:
240 V
Modèle:
MP-11 A
missing translation for 'unitSize':
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Débit de liquide en sortie Tension Modèle missing translation for 'unitSize'
12725048 3,4 gal./hr. 240 V MP-11 A 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12725048 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific™ missing translation for 'supplierNo' A440118
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Obtenez une eau ultra-pure grâce à la distillation à l’aide des distillateurs en verre,fabriqués à partir de composants non lixiviants.
Obtenez une eau ultra-pure grâce à la distillation à l’aide des distillateurs en verre Thermo Scientific™ Barnstead™ Mega-Pure™, fabriqués à partir de composants non lixiviants. Ces distillateurs en verre éliminent efficacement les matières solides inorganiques, les matières organiques dont le point d’ébullition est supérieur à celui de l’eau, les bactéries et les pyrogènes. Disponibles en cinq capacités de production, les unités peuvent facilement être fixées au mur ou installées sur la paillasse. Le condensateur vertical garantit une pureté optimale. Le couvercle à ouverture rapide facilite l’accès pour le nettoyage.
Caractéristiques :
  • Eau uniquement en contact avec des composants en verre, quartz et PTFE, assurant une pureté optimale et rendant impossible une contamination croisée
  • Condenseur vertical qui garantit une pureté optimale
  • Dispositif de coupure en cas de température trop élevée qui met le distillateur hors tension si la température est trop élevée afin d’éviter que la résistance ne grille
  • Couvercle à ouverture rapide facilitant l’accès pour le nettoyage
  • Raccord à un système de collecte automatique (SCA) facultatif qui garantit un fonctionnement automatique 24h/24
  • Distillateurs doté d’une électrovanne d’eau d’alimentation pour un fonctionnement automatique
  • Distillateurs produisant de l’eau avec une résistivité de 1 à 10 MΩ-cm, en fonction de la qualité de l’eau d’alimentation
MP-1 :
  • Distillateur en verre de 1 l/h compact et facile à utiliser
  • Disponible avec ou sans flacon de stockage
MP-3A, MP-6A et MP-11A :
  • Pour des plus gros volumes avec stockage et options (3,4 à 13 l/h)
MP-12A :
  • Comprend un déminéralisateur intégré pour une alimentation prétraitée de la chaudière
  • Le refroidisseur d’eau distillée permet d’utiliser de l’eau telle qu’elle est produite, la refroidissant de 85°C (185°F) à environ 55°C (131°F) pour faciliter la manipulation
  • Vous n’avez pas besoin d’attendre qu’elle refroidisse
Informations de commande :
Accessoires en option : déminéralisateurs à cartouche simple ou double (D440046 ou D440066), kits d’adaptateurs (440376 ou 440375) et cartouches de remplacement (D400377, D400499 ou D440265). Les options de stockage peuvent être des flacons (413964, 410535, 413934, 410164) ou un système de collecte automatique (B440704). Tous vendus séparément ; contactez votre responsable de compte pour plus de détails.
Ce produit n’est pas disponible dans toutes les régions.
Inclut :
Électrovanne d’eau d’alimentation pour un fonctionnement automatique
Matériel nécessaire :
Alimentation en eau et réservoir de stockage
Double électrovanne requise en cas d’utilisation d’eau d’alimentation prétraitée (DI, distillée, RO) :
  • 440236 : pour une utilisation avec MP-1 (240 V), MP-3A, MP-6A et MP-11A
  • RY798X2A : pour une utilisation avec MP-1 (120 V)
Cartouches de déminéralisation requises pour MP-12A :
  • D440046 : déminéralisateur à cartouche simple (D1)
  • D440066 : déminéralisateur à cartouche double (D2)
Tous les accessoires sont vendus séparément.
Recommandé dans les cas suivants :
Préparation de tampons/réactifs, lavage de la verrerie, remplissage du lave-vaisselle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Type de produit Distillateur en verre
Débit de liquide en sortie 3,4 gal./hr.
Ampérage 42 A
Alimentation électrique 240 V, 50/60 Hz
Fréquence 50/60 Hz
Tension 240 V
Débit 3,4 gallons/h
Inlet Pressure 20 à 100 psi
Inlet Water Temperature (Metric) 4°C à 37°C
Vent Temperature 85°C à 96,7°C
Modèle MP-11 A
Évacuation automatique Non
Profondeur (impériale) 14 in
Profondeur (métrique) 36,6 cm
Hauteur (impériale) 53 po
Hauteur (métrique) 134,6 cm
Largeur (impériale) 29 in
Largeur (métrique) 74,2 cm
Mostrar más Mostrar menos
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.