Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau Barnstead™ MicroPure™
Code produit 11397011 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Modèle:
MicroPure
MicroPure UF
MicroPure UF-ST
MicroPure UF/UV
MicroPure UV
MicroPure UV-ST
MicroPure UV/UF-ST
MicroPure-ST
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Modèle Conditionnement
11397011 MicroPure UV-ST 1 pièce
11327011 MicroPure 1 pièce
11347011 MicroPure-ST 1 pièce
11337011 MicroPure UF 1 pièce
11357011 MicroPure UF-ST 1 pièce
11367011 MicroPure UF/UV 1 pièce
11377011 MicroPure UV/UF-ST 1 pièce
10169639 MicroPure UV 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11397011 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50132374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7440.00€
    7134.00€ / 1 pièces
    Économisez 306.00€
    4% de réduction
 Article restreint
En stock
Traitez jusqu’à 15 L/jour d’eau ultra-pure grâce au système de purification d'eau compact Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™, qui exécute en toute fiabilité des applications telles que les analyses HPLC.
Traitez jusqu’à 15 L/jour d’eau ultrapure avec le système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ MicroPure™ compact et fiable. Ce système est un excellent choix pour les applications telles que les analyses HPLC ou d’autres analyses instrumentales, la préparation des échantillons, le rinçage de la verrerie ou les opérations de biologie moléculaire au cours desquelles les endotoxines et/ou les nucléases risqueraient d’interférer. Installez le système sans avoir besoin d’un accès direct à une conduite d’eau grâce au réservoir d’eau d’alimentation de 6 litres intégré en option et visualisez l’écran facilement grâce à l’affichage rétro-éclairé inclinable. Surveillez la qualité de l’eau d’alimentation pour optimiser la durée de vie de la cartouche.
Fonctionnalités intelligentes :
  • Affichage rétro-éclairé et inclinable pour une visualisation aisée
  • Distribution variable de la vitesse
  • Réservoir d’eau d’alimentation de 6 L intégré en option pour une utilisation sans accès direct à une conduite d’eau
Surveillance de la qualité de l’eau d’alimentation :
  • Une bonne qualité de l’eau d’alimentation permet d’obtenir une eau ultra-pure homogène et une durée de vie prolongée, optimale, des cartouches.
Conception intelligente :
  • Pompe de recyclage qui empêche la prolifération bactérienne lors de la période d’arrêt et qui permet une surveillance constante de toutes les fonctions du système, avec un affichage immédiat de tous les messages d’erreur en cas de survenue d’un problème.
  • Systèmes livrés entièrement équipés avec régulateur de pression, cartouche ultra-pure et filtre stérile de 0,2 μm.
Filtres supérieurs :
  • Ultrafiltre rincé automatiquement afin de permettre la rétention la plus élevée possible des endotoxines et nucléases, et de garantir ainsi, pour l’ultrafiltre, une longue durée de vie de deux ans.
  • Filtre final de 0,2 μm validé avec membrane repliée pouvant être stérilisé jusqu’à cinq fois.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conductivité 0,055 μS/cm
Contenu bactérien <0,01 CFU/ml
Feedwater Connector R 19 mm (0,75 in)
Surveillance de l’eau d’alimentation Oui
Source d’eau d’alimentation Prétraitée
Débit 1 l/min
Type d’eau de production Type 1
Résistivité 18,2 Mohm.cm
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Carbone organique total 1 à 5 ppb
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Comprend UV-photo-oxidation, 6 L Feed Water Tank
Modèle MicroPure UV-ST
Pression de fonctionnement 0,1 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml <1 μm/ml
Consommation électrique 0,06 kW
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (métrique) 305 mm
Hauteur (métrique) 545 mm
Profondeur (métrique) 390 mm
Poids net (métrique) 19 kg
Alimentation électrique 100/240 V, 50/60 Hz
Tension 100/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Concentration en endotoxines 0,001 UE/ml
Type de produit Système de purification d’eau