Learn More
Thermo Scientific™ Système de purification d’eau Barnstead™ Pacific™ RO
Code produit 11317001 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Performance de perméabilité:
12 L/h
20 L/h
3 l/h
40 l/h
7 L/h
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Performance de perméabilité unitSize
11317001 7 L/h 1 pièce
11307001 3 l/h 1 pièce
11327001 12 L/h 1 pièce
11337001 20 L/h 1 pièce
11347001 40 l/h 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11317001 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50132386
Conservez vos échantillons au frais
Utilisez le code promo 27999
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Améliorez la production fonctionnelle et économique d’eau pure avec ce système d’osmose inverse pour laboratoire de conception modulaire.
Améliorez la production fonctionnelle et économique d’eau de haute pureté grâce au système de purification d’eau Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific™ RO. Ce système modulaire d’osmose inverse pour laboratoire a été spécifiquement développé pour une production économique et fonctionnelle d’eau ultrapure.
Caractéristiques du produit
  • Système avec option de cinq débits de perméat de 3, 7, 12, 20 ou 40 L/h
  • Conception compacte permettant d’installer le système sur la paillasse ou de le fixer au mur
  • Simple mise à jour du système pouvant prendre en charge les exigences futures en capacité d’eau pure
Fonctionnement fiable
  • Contrôle du microprocesseur permettant d’automatiser le fonctionnement et de suivre en continu tous les paramètres importants
  • Niveau de remplissage requis du réservoir pouvant être personnalisé
  • Reprise automatique du mode de fonctionnement qui assure une recirculation au cours des périodes d’arrêt
Affichage clair et convivial
  • Données de résistivité et conductivité clairement affichées sur un grand panneau rétroéclairé pivotant pour une visualisation optimale
  • État du mode de fonctionnement actuel clairement indiqué : “production”, “stand-by” (veille) et “cleaning” (nettoyage)
  • Niveau de remplissage du réservoir affiché en %
Surveillance intégrée de l’eau d’alimentation
Une eau d’alimentation de bonne qualité est nécessaire pour obtenir une eau ultrapure et prolonger la durée de vie de la cartouche
Documentation conforme aux BPL
Système d’enregistrement en temps réel des erreurs et des fautes
Stockage des données en cours qui recueille quatre semaines d’informations affichées clairement
Système d’exploitation protégé par code pour éviter toute modification non autorisée des paramètres du système
Interface RS-232 à intervalles d’envoi ajustables permettant de personnaliser le calendrier de transmission des données (valeurs et erreurs mesurées) vers un PC ou une imprimante de données
Constante de cellule de 0,16 cm-1 qui garantit des mesures de conductivité précises
Prétraitement du système Pacific RO
Deux corps de filtre de cartouche de 25,4 cm (10 po.) contenant un préfiltre de >5 µm avec charbon actif empêchent la pénétration de particules 5 µm et de concentrations élevées en chlore libre — comprend une cartouche de stabilisateur de dureté qui retient le calcium et empêche sa précipitation.
Stockage d’eau pure en toute sécurité
Réservoirs en polyéthylène non pigmenté
Fond conique facilitant le nettoyage, la désinfection et la vidange complète
Distributeur manuel en option
Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec un cordon de 3 m qui se connecte au réservoir. À utiliser uniquement avec un réservoir équipé d’une pompe à pression (06.5032, 06.5062, 06.5082).  Livré avec un filtre final de 0,2 micron (Réf. 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Rétention bactérienne 99%
Description Barnstead Pacific RO 7
Surveillance de l’eau d’alimentation Intégrée
Débit 7 L/h
Type Système de purification d’eau par osmose inverse
Connecteur pour l’alimentation en eau NPT 19 mm (0,75 in)
Pression de fonctionnement 1,5 à 6 bar
Performance de perméabilité 7 L/h
Consommation électrique 0,1 kW
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (métrique) 372 mm
Hauteur (métrique) 603 mm
Profondeur (métrique) 330 mm
Poids net (métrique) 21 kg
Alimentation électrique 230 V 50/60 Hz
Tension 230 V
Fréquence 50/60 Hz
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.