Learn More
Thermo Scientific™ Systèmes de purification d’eau Barnstead™ Pacific TII
Code produit 11377051 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Pacific TII 12 (UV)
Pacific TII 20 (UV)
Pacific TII 3
Pacific TII 3 (UV)
Pacific TII 40
Pacific TII 40 (UV)
Pacific TII 7 (UV)
Pacifique TII 12
Pacifique TII 20
Pacifique TII 7
Conditionnement:
1 pièce
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
11377051 Pacific TII 12 (UV) 1 pièce
11397051 Pacific TII 20 (UV) 1 pièce
11327051 Pacific TII 3 1 pièce
11347051 Pacifique TII 7 1 pièce
11367051 Pacifique TII 12 1 pièce
11387051 Pacifique TII 20 1 pièce
11307061 Pacific TII 40 1 pièce
11337051 Pacific TII 3 (UV) 1 pièce
11357051 Pacific TII 7 (UV) 1 pièce
11317061 Pacific TII 40 (UV) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11377051 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50132132
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8780.00€
    8480.00€ / 1 pièces
    Économisez 300.00€
    3% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Transformez l’eau du robinet en eau pure de type 2 grâce à ce système de purification d’eau automatique et rentable TII.
Transformez l’eau du robinet en eau ultra-pure de type 2 grâce au système de purification d’eau automatique et économique Thermo Scientific™ Barnstead™ Pacific TII. Ce système prend en charge les besoins quotidiens de 20 à 200 litres. Élimine environ 98 % des ions inorganiques et 99 % de toutes les substances organiques dissoutes, ainsi que les micro-organismes et les particules grâce à la membrane d’osmose inverse haute performance.
Options multiples pour produire de l’eau de type 2 :
  • Système avec option de cinq débits de perméat de 3, 7, 12, 20 ou 40 L/h
  • Futures mises à niveau des systèmes compatibles avec des capacités supérieures et permettant de répondre aux demandes en eau croissantes
  • Conception compacte permettant une installation sur la paillasse ou une fixation au mur avec support de montage intégré
Fiabilité opérationnelle :
  • Contrôle par microprocesseur du fonctionnement automatique avec surveillance continue de tous les paramètres essentiels
  • Reprise automatique du mode de “fonctionnement” qui assure une recirculation au cours des périodes d’arrêt
  • La lampe UV empêche la contamination biologique (modèles UV uniquement)
Une solution conviviale :
  • Données de résistivité et conductivité clairement affichées sur un grand panneau rétroéclairé pivotant pour une visualisation optimale
  • État du mode de fonctionnement actuel clairement indiqué Production, Stand-by (veille) et Cleaning (nettoyage)
  • Niveau de remplissage du réservoir affiché en %
  • Paramètres du système protégés par un code afin d’éviter toute modification involontaire des points de consigne
Documentation conforme aux BPL :
  • Imprimante (en option) qui se connecte à un port RS-232 pour permettre l’enregistrement des données et leur traçabilité
  • Constante de cellule de 0,01 cm-1  garantissant des mesures de conductivité précises
  • Compensation thermique, utilisée lors de la mesure de la conductivité, qui présente une précision de ±0,1°C (en conformité avec USP 645)
Distributeur manuel en option :
  • Gagnez en souplesse par l’ajout d’un distributeur manuel avec un cordon de 3 m qui se connecte au réservoir ; utilisez uniquement avec un réservoir équipé d’une pompe à pression (06.5032, 06.5062, 06.5082).  Livré avec un filtre final de 0,2 micron (réf. 50138221)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Rétention bactérienne 99%
Conductivité 0,1 à 1,0 μs/cm
Description Pacific TII 12 (UV)
Contenu bactérien 99%
Feedwater Connector NPT 19 mm (0,75 in)
Surveillance de l’eau d’alimentation No
Source d’eau d’alimentation Robinet
Débit 12 l/h à 10°C
Type d’eau de production Type 2
Résistivité 10 à 1 Mohm.cm à 25°C
TOC Monitor with UV Intensity Monitoring Non
Carbone organique total <30 ppb
Pression de l’alimentation en eau 1 à 6 bar
Pression de fonctionnement 2 à 6 bar
Particules > 0,2 µm/ml <1 μm/ml
Performance de perméabilité 12 l/h à 10°C
Plage de températures (métrique) 2°C à 35°C
Largeur (métrique) 372 mm
Hauteur (métrique) 613 mm
Profondeur (métrique) 330 mm
Poids net (métrique) 25 kg
Alimentation électrique 90/240 V, 50/60 Hz
Tension 90/240 V
Fréquence 50/60 Hz
Production journalière 20 à 200 L
Type de produit Système de purification d’eau
Afficher plus Afficher moins
Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.